Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™-pipettespidser
Artikelnummer. 10217620
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 μl
10μ l
50μ l
300 μl
300μ l
1.000μ l
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Ikke-steril
Steril& PCR-klar
Farvekode:
Blå
Blå
Grøn
Grøn
Orange
Pink
Rød
Rød
Turkis
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 120
Pakke med 1920
Pakke med 200
Pakke med 20000
Pakke med 270
Pakke med 3000
Pakke med 3840
Pakke med 40
Pakke med 500
Pakke med 75
Pakke med 960
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Egnet til formålet Farvekode Pakningsstørrelse
10217620 5 ml Ikke steril Certificeret kvalitet Grøn Pakke med 500
11792504 10μ l Ikke steril Certificeret kvalitet Pink Pakke med 960
11702514 10μ l Steril Steril& PCR-klar Pink Pakke med 960
11782504 10μ l Ikke steril Certificeret kvalitet Pink Pakke med 1000
11778184 10 μl Ikke steril - Pink 1 sæt
11788184 10μ l Ikke steril Certificeret kvalitet Pink Pakke med 3840
10083590 1.000μ l Ikke steril Certificeret kvalitet Blå Pakke med 1000
11732554 1000 μl Ikke steril - Blå Pakke med 10000
11792544 1000 μl Ikke steril Ikke-steril Blå Pakke med 200
11783913 1.000μ l Ikke steril Certificeret kvalitet Blå Pakke med 960
10399310 1.000μ l Steril Steril& PCR-klar Blå Pakke med 960
11710645 1.000μ l Ikke steril Certificeret kvalitet Blå Pakke med 960
11752544 300 μl Ikke steril - Orange Pakke med 20000
11762544 300μ l Ikke steril Certificeret kvalitet Orange Pakke med 960
10512481 300μ l Steril Steril& PCR-klar Orange Pakke med 960
10470921 300μ l Ikke steril Certificeret kvalitet Orange Pakke med 1920
10185560 300μ l Ikke steril Certificeret kvalitet Orange Pakke med 1000
11752554 5 ml Ikke steril - Grøn Pakke med 75
10492071 5 ml Ikke steril Certificeret kvalitet Grøn Pakke med 270
11772554 5 ml Ikke steril - Grøn Pakke med 3000
10135342 5 ml Steril Steril& PCR-klar Grøn -
11792554 10 ml Ikke steril - Rød Pakke med 40
17815021 10 ml Ikke steril Certificeret kvalitet Rød Pakke med 100
10105380 10 ml Ikke steril Certificeret kvalitet Rød Pakke med 100
11488469 10 ml Ikke steril Certificeret kvalitet Rød Pakke med 120
17724339 10 ml Ikke steril Certificeret kvalitet Rød -
17734339 10 ml Steril Steril& PCR-klar Rød -
10115380 10 ml Steril Steril& PCR-klar Rød Pakke med 120
11732534 50μ l Ikke steril Certificeret kvalitet Turkis Pakke med 1000
10423322 50μ l Ikke steril Certificeret kvalitet Turkis Pakke med 3840
11752534 50μ l Steril Steril& PCR-klar Turkis Pakke med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Artikelnummer. 10217620 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9402030
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Finntip™ specifikke pipettespidser er designet ud fra vores viden om væskehåndtering med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Disse tips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering, med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
De vigtigste funktioner:
  • Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
  • Fås som steril eller ikke-steril mulighed
  • Emballagemuligheder: i stativ, bulkpose eller genindlæsningstårn
  • Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret stativ
Bevist kvalitet
  • Sterile muligheder er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-inhibitorer, ATP og endotoksinforurening
Alsidigt spidssortiment
  • Volumenområde fra 0,2μ l til 10 ml
  • Volumen i 96-format: 10, 250, 300 og 1000μ l
  • Volumen i 384-format: 20 og 50μ l
  • Makrovolumener: 5 ml og 10 ml
Øjeblikkelig sporbarhed
  • Hvert spidsstativ har oplysninger om parti og volumen med blækstråle; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche den kompatible Finnpipette med den tilsvarende Finntip-pipettespidsindsats
  • Farvekodning er synlig i stativ- og genladningspakker
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Finntip 5 ml, ufiltreret, ikke-steril, bulk
Volumen (metrisk) 5 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Grøn
Model- Finntip: 5 ml
Længde (engelsk) 5,8 tommer
Længde (metrisk) 14.7cm
Format Bulk
Farvekode Grøn
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje Finntip
Egnet til formålet Certificeret kvalitet