Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10155520
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
10 x 96/Rack
400,-/æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Emballage unitSize
10155520 Steril 10 x 96/Rack Pakke med 960
10033680 Ikke steril 400,-/æske Pakke med 400
10145520 Ikke steril 10 x 96/Rack Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10155520 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9401333
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør positive forskydningsapplikationer med disse spidser, som er effektive til skrøbelige cellesuspensioner og applikationer, der kræver enestående biologisk renhed.
Udfør applikationer, der kræver det yderste af biologisk renhed; positiv forskydning applikationer; og pipettere skrøbelige cellesuspensioner og makromolekyler med Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper pipettespidser og Finnpipette Multistepper pipette. Fås både som steril og ikke-steril.
Funktioner:
  • Til brug med Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper pipetter
  • Længde: 8,8 cm
  • Volumen: 1500 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Finntip Multistepper, 10x96/stativ, steril
Volumen (metrisk) 1500μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Turkis knap
Længde (engelsk) 3,46 tommer.
Længde (metrisk) 8.8cm
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001
Format Stativ
Emballage 10 x 96/Rack
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific FinnTip Multistepper
Produktlinje Finntip