Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper pipettespidser
Beskrivelse
Udfør applikationer, der kræver det yderste af biologisk renhed; positiv forskydning applikationer; og pipettere skrøbelige cellesuspensioner og makromolekyler med Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper pipettespidser og Finnpipette Multistepper pipette. Fås både som steril og ikke-steril.
Funktioner:
- Til brug med Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper pipetter
- Længde: 8,8 cm
- Volumen: 1500 μL
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Finntip Multistepper, 400/kasse, usteril |
| Volumen (metrisk) | 1500μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Turkis knap |
| Længde (engelsk) | 3,46 tommer. |
| Længde (metrisk) | 8.8cm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001 |
| Emballage | 400,-/æske |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific FinnTip Multistepper |
| Vis mere |