Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette tips
Beskrivelse
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettespidser reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidser ud, hvilket væsentligt sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI). Sørg for en bedre forsegling med pipettermodulet for højere nøjagtighed og præcision.
Finntip™ Flex™ Pipettespidser er designet til at passe Finnpipette™ F1, F2 og Novus pipetter. De giver dig mulighed for at pipettere præcist og præcist med lav væskeophobning. Kompatibiliteten mellem spidsen og pipetten er angivet med farvekoder. Disse Flex™ tips har et ergonomisk design, der sænker risikoen for RSI og bruger mindre plastik.
Benefits
- Excellent for single and multichannel pipetting
- Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
- Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
- Save space with refills
Softer Tip
- The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
- It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Finntip Flex 200 refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill |
| Volumen (metrisk) | 200 μl |
| Filtreret | Non-filtered |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Model- | Finntip Flex 200 refill starter kit |
| Længde (engelsk) | 2.3 in. |
| Længde (metrisk) | 6cm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Format | Refill |
| Emballage | Tips fra 2016 |
| Vis mere |