Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette tips
Artikelnummer. 11872703
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
200 μl
200μ l
300 μl
300μ l
1.000μ l
1000 μl
1200 μl
1200μ L
Farvekode:
Blå
Blå
Gul
Orange
Pink
Turkis
Emballage:
10 x 96/Rack
1000/pose
1536 tips
1632 tips
1920 tips
20 x 96 spidser
960 tips
Tips til 2016
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Ikke-steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 1000
Pakke med 1536
Pakke med 1920
Pakke med 960
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farvekode Emballage Egnet til formålet Pakningsstørrelse
11872703 1.000μ l Blå 1000/pose Certificeret kvalitet Pakke med 1000
11883420 10μ l Pink 1000/pose Certificeret kvalitet Pakke med 1000
11863420 10μ l Pink 10 x 96/Rack Certificeret kvalitet Pakke med 960
11893420 200μ l Gul 960 tips Certificeret kvalitet Pakke med 960
11873420 10μ l Pink 10 x 96/Rack Steril& PCR-klar Pakke med 960
11803430 200μ l Gul 960 tips Steril& PCR-klar Pakke med 960
11893430 200 μl Gul Tips til 2016 Ikke-steril 1 sæt
11883430 10μ l Pink 20 x 96 spidser Certificeret kvalitet Pakke med 1920
11803440 200μ l Gul 1920 tips Certificeret kvalitet Pakke med 1920
11813430 200μ l Gul 1000/pose Certificeret kvalitet Pakke med 1000
11738184 300μ l Orange 960 tips Certificeret kvalitet Pakke med 960
11748184 300μ l Orange 960 tips Steril& PCR-klar Pakke med 960
11798184 300 μl Orange Tips til 2016 - 1 sæt
11708194 300μ l Orange 1920 tips Certificeret kvalitet Pakke med 1920
11842703 300μ l Orange 1000/pose Certificeret kvalitet Pakke med 1000
11458479 1.000μ l Blå 960 tips Certificeret kvalitet Pakke med 960
11892703 1.000μ l Blå 960 tips Steril& PCR-klar Pakke med 960
11865863 1000 μl Blå 1632 tips - 1 sæt
11875863 1.000μ l Blå 1536 tips Certificeret kvalitet Pakke med 1536
10059682 1200μ L Turkis 960 tips Certificeret kvalitet Pakke med 960
11742245 1200μ L Turkis 960 tips Steril& PCR-klar Pakke med 960
11813440 1200 μl Turkis 1632 tips - 1 sæt
11823440 1200μ L Turkis 1536 tips Certificeret kvalitet Pakke med 1536
10774994 1200μ L Turkis 1000/pose Certificeret kvalitet Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11872703 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 94060720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.29 DKK
    573.00 DKK / Pakke med 1000
    Spare 409.29 DKK
    41% Slukket
Visa alla kampanjer
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettespidser reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidser ud, hvilket væsentligt sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI). Sørg for en bedre forsegling med pipettermodulet for højere nøjagtighed og præcision.
Finntip™ Flex™ Pipettespidser er designet til at passe Finnpipette™ F1, F2 og Novus pipetter. De giver dig mulighed for at pipettere præcist og præcist med lav væskeophobning. Kompatibiliteten mellem spidsen og pipetten er angivet med farvekoder. Disse Flex™ tips har et ergonomisk design, der sænker risikoen for RSI og bruger mindre plastik.
Fordele
  • Fremragende til enkelt- og flerkanalspipettering
  • Tilgængelig i seks volumenområder: 0,2-10μ L, 1-200μ L, 5-300μ L, 100-1000μ L, 50-1200μ L og 10 ml
  • Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret, 10 x 96 stativ, og de er certificeret til at være fri for DNA, DNase, RNase og endotoksiner
  • Spar plads med genopfyldninger
Blødere tip
  • Den bløde spids reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidserne ud, hvilket sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI) markant.
  • Det sikrer også en bedre forsegling med pipettermodulet, hvilket sikrer højere nøjagtighed og præcision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Oversigt Finntip Flex 1000, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Bulk
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Blå
Model- Finntip Flex 1000
Længde (engelsk) 3,4 tommer.
Længde (metrisk) 8.7cm
Format Bulk
Emballage 1000/pose
Farvekode Blå
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje FinnTip Flex
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.