Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11842703
Volumen (metrisk):
10μ l
200 μl
200μ l
300 μl
300μ l
1.000μ l
1000 μl
1200 μl
1200μ L
Farvekode:
Blå
Blå
Gul
Orange
Pink
Turkis
Emballage:
10 x 96/Rack
1000/pose
1536 tips
1632 tips
1920 tips
20 x 96 spidser
960 tips
Tips fra 2016
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Ikke-steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 1000
Pakke med 1536
Pakke med 1920
Pakke med 960
Artikelnummer. 11842703
Brand: Thermo Scientific™ 94060520
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettespidser reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidser ud, hvilket væsentligt sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI). Sørg for en bedre forsegling med pipettermodulet for højere nøjagtighed og præcision.
Finntip™ Flex™ Pipettespidser er designet til at passe Finnpipette™ F1, F2 og Novus pipetter. De giver dig mulighed for at pipettere præcist og præcist med lav væskeophobning. Kompatibiliteten mellem spidsen og pipetten er angivet med farvekoder. Disse Flex™ tips har et ergonomisk design, der sænker risikoen for RSI og bruger mindre plastik.
Fordele
  • Fremragende til enkelt- og flerkanalspipettering
  • Tilgængelig i seks volumenområder: 0,2-10μ L, 1-200μ L, 5-300μ L, 100-1000μ L, 50-1200μ L og 10 ml
  • Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret, 10 x 96 stativ, og de er certificeret til at være fri for DNA, DNase, RNase og endotoksiner
  • Spar plads med genopfyldninger
Blødere tip
  • Den bløde spids reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidserne ud, hvilket sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI) markant.
  • Det sikrer også en bedre forsegling med pipettermodulet, hvilket sikrer højere nøjagtighed og præcision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Finntip Flex 300, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Bulk
Volumen (metrisk) 300μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Orange
Model- Finntip Flex 300
Længde (engelsk) 2,42 tommer.
Længde (metrisk) 6.15cm
Format Bulk
Emballage 1000/pose
Farvekode Orange
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje FinnTip Flex
Egnet til formålet Certificeret kvalitet