Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette tips
Artikelnummer. 11813440
Volumen (metrisk):
10μ l
200 μl
200μ l
300 μl
300μ l
1.000μ l
1000 μl
1200 μl
1200μ L
Farvekode:
Blå
Blå
Gul
Orange
Pink
Turkis
Emballage:
10 x 96/Rack
1000/pose
1536 tips
1632 tips
1920 tips
20 x 96 spidser
960 tips
Tips fra 2016
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 1000
Pakke med 1536
Pakke med 1920
Pakke med 960
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Ikke-steril
Steril& PCR-klar
Artikelnummer. 11813440
Brand: Thermo Scientific™ 94060816
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettespidser reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidser ud, hvilket væsentligt sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI). Sørg for en bedre forsegling med pipettermodulet for højere nøjagtighed og præcision.
Finntip™ Flex™ Pipettespidser er designet til at passe Finnpipette™ F1, F2 og Novus pipetter. De giver dig mulighed for at pipettere præcist og præcist med lav væskeophobning. Kompatibiliteten mellem spidsen og pipetten er angivet med farvekoder. Disse Flex™ tips har et ergonomisk design, der sænker risikoen for RSI og bruger mindre plastik.
Benefits
  • Excellent for single and multichannel pipetting
  • Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
  • Save space with refills
Softer Tip
  • The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
  • It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Finntip Flex 1200 refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill
Volumen (metrisk) 1200 μl
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Non-sterile
Farve Turquoise
Model- Finntip Flex 1200 refill starter kit
Længde (engelsk) 3.4 in.
Længde (metrisk) 8.7cm
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Format Refill
Emballage 1632 tips
Farvekode Turkis
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje FinnTip Flex