Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette tips
Beskrivelse
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettespidser reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidser ud, hvilket væsentligt sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI). Sørg for en bedre forsegling med pipettermodulet for højere nøjagtighed og præcision.
Finntip™ Flex™ Pipettespidser er designet til at passe Finnpipette™ F1, F2 og Novus pipetter. De giver dig mulighed for at pipettere præcist og præcist med lav væskeophobning. Kompatibiliteten mellem spidsen og pipetten er angivet med farvekoder. Disse Flex™ tips har et ergonomisk design, der sænker risikoen for RSI og bruger mindre plastik.
Fordele
- Fremragende til enkelt- og flerkanalspipettering
- Tilgængelig i seks volumenområder: 0,2-10μ L, 1-200μ L, 5-300μ L, 100-1000μ L, 50-1200μ L og 10 ml
- Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret, 10 x 96 stativ, og de er certificeret til at være fri for DNA, DNase, RNase og endotoksiner
- Spar plads med genopfyldninger
Blødere tip
- Den bløde spids reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidserne ud, hvilket sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI) markant.
- Det sikrer også en bedre forsegling med pipettermodulet, hvilket sikrer højere nøjagtighed og præcision
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Finntip Flex 1200, Ikke-filtreret, Steril, Rack |
| Volumen (metrisk) | 1200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Turkis knap |
| Model- | Finntip Flex 1200 |
| Længde (engelsk) | 3,4 tommer. |
| Længde (metrisk) | 8.7cm |
| Format | Stativ |
| Emballage | 960 tips |
| Vis mere |