Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetteprodukter
- Pipette tips
- Pipettespecifikke tips
- Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette tips
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette tips
Artikelnummer. 11708194
| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Farvekode | Emballage | Egnet til formålet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11708194 | 300μ l | Orange | 1920 tips | Certificeret kvalitet | Pakke med 1920 |
| 11883420 | 10μ l | Pink | 1000/pose | Certificeret kvalitet | Pakke med 1000 |
| 11863420 | 10μ l | Pink | 10 x 96/Rack | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 11893420 | 200μ l | Gul | 960 tips | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 11873420 | 10μ l | Pink | 10 x 96/Rack | Steril& PCR-klar | Pakke med 960 |
| 11803430 | 200μ l | Gul | 960 tips | Steril& PCR-klar | Pakke med 960 |
| 11893430 | 200 μl | Gul | Tips fra 2016 | Ikke-steril | 1 sæt |
| 11883430 | 10μ l | Pink | 20 x 96 spidser | Certificeret kvalitet | Pakke med 1920 |
| 11803440 | 200μ l | Gul | 1920 tips | Certificeret kvalitet | Pakke med 1920 |
| 11813430 | 200μ l | Gul | 1000/pose | Certificeret kvalitet | Pakke med 1000 |
| 11738184 | 300μ l | Orange | 960 tips | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 11748184 | 300μ l | Orange | 960 tips | Steril& PCR-klar | Pakke med 960 |
| 11798184 | 300 μl | Orange | Tips fra 2016 | - | 1 sæt |
| 11842703 | 300μ l | Orange | 1000/pose | Certificeret kvalitet | Pakke med 1000 |
| 11458479 | 1.000μ l | Blå | 960 tips | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 11892703 | 1.000μ l | Blå | 960 tips | Steril& PCR-klar | Pakke med 960 |
| 11865863 | 1000 μl | Blå | 1632 tips | - | 1 sæt |
| 11875863 | 1.000μ l | Blå | 1536 tips | Certificeret kvalitet | Pakke med 1536 |
| 11872703 | 1.000μ l | Blå | 1000/pose | Certificeret kvalitet | Pakke med 1000 |
| 10059682 | 1200μ L | Turkis | 960 tips | Certificeret kvalitet | Pakke med 960 |
| 11742245 | 1200μ L | Turkis | 960 tips | Steril& PCR-klar | Pakke med 960 |
| 11813440 | 1200 μl | Turkis | 1632 tips | - | 1 sæt |
| 11823440 | 1200μ L | Turkis | 1536 tips | Certificeret kvalitet | Pakke med 1536 |
| 10774994 | 1200μ L | Turkis | 1000/pose | Certificeret kvalitet | Pakke med 1000 |
Beskrivelse
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettespidser reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidser ud, hvilket væsentligt sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI). Sørg for en bedre forsegling med pipettermodulet for højere nøjagtighed og præcision.
Finntip™ Flex™ Pipettespidser er designet til at passe Finnpipette™ F1, F2 og Novus pipetter. De giver dig mulighed for at pipettere præcist og præcist med lav væskeophobning. Kompatibiliteten mellem spidsen og pipetten er angivet med farvekoder. Disse Flex™ tips har et ergonomisk design, der sænker risikoen for RSI og bruger mindre plastik.
Fordele
- Fremragende til enkelt- og flerkanalspipettering
- Tilgængelig i seks volumenområder: 0,2-10μ L, 1-200μ L, 5-300μ L, 100-1000μ L, 50-1200μ L og 10 ml
- Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret, 10 x 96 stativ, og de er certificeret til at være fri for DNA, DNase, RNase og endotoksiner
- Spar plads med genopfyldninger
Blødere tip
- Den bløde spids reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidserne ud, hvilket sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI) markant.
- Det sikrer også en bedre forsegling med pipettermodulet, hvilket sikrer højere nøjagtighed og præcision
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Finntip Flex 300, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Refill |
| Volumen (metrisk) | 300μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Orange |
| Model- | Finntip Flex 300 |
| Længde (engelsk) | 2,42 tommer. |
| Længde (metrisk) | 6.15cm |
| Format | Genopfyldning |
| Emballage | 1920 tips |
| Farvekode | Orange |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Produktlinje | FinnTip Flex |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Vis mere Vis mindre |