Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10774994
Volumen (metrisk):
10μ l
200 μL
200μ l
300 μL
300μ l
1.000μ l
1000 μL
1200 μL
1200μ L
Farvekode:
Blå
Blue
Gul
Orange
Pink
Turkis
Turquoise
Yellow
Emballage:
10 x 96/Rack
1000/pose
1536 tips
1632 tips
1920 tips
20 x 96 spidser
2016 tips
960 tips
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Non-sterile
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 1000
Pakke med 1536
Pakke med 1920
Pakke med 960
Artikelnummer. 10774994
Brand: Thermo Scientific™ 94060820
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettespidser reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidser ud, hvilket væsentligt sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI). Sørg for en bedre forsegling med pipettermodulet for højere nøjagtighed og præcision.
Finntip™ Flex™ Pipettespidser er designet til at passe Finnpipette™ F1, F2 og Novus pipetter. De giver dig mulighed for at pipettere præcist og præcist med lav væskeophobning. Kompatibiliteten mellem spidsen og pipetten er angivet med farvekoder. Disse Flex™ tips har et ergonomisk design, der sænker risikoen for RSI og bruger mindre plastik.
Fordele
  • Fremragende til enkelt- og flerkanalspipettering
  • Tilgængelig i seks volumenområder: 0,2-10μ L, 1-200μ L, 5-300μ L, 100-1000μ L, 50-1200μ L og 10 ml
  • Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret, 10 x 96 stativ, og de er certificeret til at være fri for DNA, DNase, RNase og endotoksiner
  • Spar plads med genopfyldninger
Blødere tip
  • Den bløde spids reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidserne ud, hvilket sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI) markant.
  • Det sikrer også en bedre forsegling med pipettermodulet, hvilket sikrer højere nøjagtighed og præcision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Finntip Flex 1200, Ikke-filtreret, Ikke-steril, Bulk
Volumen (metrisk) 1200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Turkis knap
Autoklaverbar Finntip-pipettespidser og stativer kan autoklaveres ved 121 grader Celsius i 20 minutter
Model- Finntip Flex 1200
Længde (engelsk) 3,4 tommer.
Længde (metrisk) 8.7cm
Format Bulk
Emballage 1000/pose
Farvekode Turkis
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje FinnTip Flex
Egnet til formålet Certificeret kvalitet