Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Ikke-filtrerede pipettespidser i 384-format 20μ l
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-10493020
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril& PCR-klar
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 3840
Artikelnummer. 10152532
Brand: Thermo Scientific™ 9400620
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Finntip™ Finntip 20-pipettespidser er designet ud fra vores viden om væskehåndtering med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeophobning.
Nøjagtig, præcis pipettering med volumen i 384-format 20μ l. Finntip™ Finntip 20-pipettespidser er designet ud fra vores viden om væskehåndtering med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeophobning.
De vigtigste funktioner:
  • Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
  • Fås som steril eller ikke-steril mulighed
  • Emballagemuligheder: i stativ, bulkpose eller genindlæsningstårn
  • Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret stativ
Bevist kvalitet
  • Sterile muligheder er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-inhibitorer, ATP og endotoksinforurening
Alsidigt spidssortiment
  • Volumenområde fra 0,2μ l til 10 ml
  • Volumen i 96-format: 10, 250, 300 og 1000μ l
  • Volumen i 384-format: 20 og 50μ l
  • Makrovolumener: 5 ml og 10 ml
Øjeblikkelig sporbarhed
  • Hvert spidsstativ har oplysninger om parti og volumen med blækstråle; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche den kompatible Finnpipette med den tilsvarende Finntip-pipettespidsindsats
  • Farvekodning er synlig i stativ- og genladningspakker
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Lilla
Model- Finntip 20
Længde (engelsk) 1,3 tommer.
Længde (metrisk) 3.3cm
Format Bulk
Farvekode Lilla
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette 20
Produktlinje Finntip
Egnet til formålet Certificeret kvalitet