Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Ikke-filtrerede pipettespidser i 384-format 20μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril& PCR-klar
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 3840
Beskrivelse
Nøjagtig, præcis pipettering med volumen i 384-format 20μ l. Finntip™ Finntip 20-pipettespidser er designet ud fra vores viden om væskehåndtering med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeophobning.
De vigtigste funktioner:
- Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
- Fås som steril eller ikke-steril mulighed
- Emballagemuligheder: i stativ, bulkpose eller genindlæsningstårn
- Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret stativ
Bevist kvalitet
- Sterile muligheder er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-inhibitorer, ATP og endotoksinforurening
Alsidigt spidssortiment
- Volumenområde fra 0,2μ l til 10 ml
- Volumen i 96-format: 10, 250, 300 og 1000μ l
- Volumen i 384-format: 20 og 50μ l
- Makrovolumener: 5 ml og 10 ml
Øjeblikkelig sporbarhed
- Hvert spidsstativ har oplysninger om parti og volumen med blækstråle; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche den kompatible Finnpipette med den tilsvarende Finntip-pipettespidsindsats
- Farvekodning er synlig i stativ- og genladningspakker
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Stativ |
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Lilla |
| Model- | Finntip 20 |
| Længde (engelsk) | 1,3 tommer. |
| Længde (metrisk) | 3.3cm |
| Format | Stativ |
| Farvekode | Lilla |
| Vis mere |