Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Ikke-filtrerede pipettespidser i 384-format 20μ l
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10152532
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril& PCR-klar
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 3840
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Egnet til formålet Format Pakningsstørrelse
10152532 Ikke steril Certificeret kvalitet Bulk Pakke med 1000
11722514 Ikke steril Certificeret kvalitet Stativ Pakke med 3840
11722534 Steril Steril& PCR-klar Stativ Pakke med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10152532 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9400620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    733.00 DKK
    658.95 DKK / Pakke med 1000
    Spare 74.05 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Finntip™ Finntip 20-pipettespidser er designet ud fra vores viden om væskehåndtering med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeophobning.
Nøjagtig, præcis pipettering med volumen i 384-format 20μ l. Finntip™ Finntip 20-pipettespidser er designet ud fra vores viden om væskehåndtering med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeophobning.
De vigtigste funktioner:
  • Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
  • Fås som steril eller ikke-steril mulighed
  • Emballagemuligheder: i stativ, bulkpose eller genindlæsningstårn
  • Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret stativ
Bevist kvalitet
  • Sterile muligheder er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-inhibitorer, ATP og endotoksinforurening
Alsidigt spidssortiment
  • Volumenområde fra 0,2μ l til 10 ml
  • Volumen i 96-format: 10, 250, 300 og 1000μ l
  • Volumen i 384-format: 20 og 50μ l
  • Makrovolumener: 5 ml og 10 ml
Øjeblikkelig sporbarhed
  • Hvert spidsstativ har oplysninger om parti og volumen med blækstråle; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche den kompatible Finnpipette med den tilsvarende Finntip-pipettespidsindsats
  • Farvekodning er synlig i stativ- og genladningspakker
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Lilla
Model- Finntip 20
Længde (engelsk) 1,3 tommer.
Længde (metrisk) 3.3cm
Format Bulk
Farvekode Lilla
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette 20
Produktlinje Finntip
Egnet til formålet Certificeret kvalitet