Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ filtrerede pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11749855
Skift visning
Volumen (metrisk):
1.000μ l
10 ml
10μ l
100μ l
150 til 1500μ l
20μ l
200μ l
30μ l
300μ l
5 ml
50μ l
Længde (metrisk):
3,2 cm
3,3 cm
4,8 cm
5,2 cm
6,99 cm
7,1 cm
7,8 cm
10,5 cm
14,7 cm
15 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 270
Pakke med 3840
Pakke med 480
Pakke med 960
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk) unitSize
11749855 1.000μ l 7,1 cm Pakke med 960
11742584 10μ l 3,2 cm Pakke med 960
10731194 20μ l 3,3 cm Pakke med 3840
11856083 50μ l 4,8 cm Pakke med 3840
11752584 10μ l 5,2 cm Pakke med 960
11762584 20μ l 5,2 cm Pakke med 960
11891733 30μ l 5,2 cm Pakke med 960
11772584 100μ l 5,2 cm Pakke med 960
11782584 200μ l 5,2 cm Pakke med 960
11428529 100μ l 7,8 cm Pakke med 960
11883011 200μ l 7,8 cm Pakke med 960
11792584 300μ l 5,2 cm Pakke med 960
11801743 1.000μ l 10,5 cm Pakke med 480
17744339 10 ml 15 cm -
11702594 150 til 1500μ l 6,99 cm Pakke med 960
11793913 5 ml 14,7 cm Pakke med 270
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11749855 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 94052410
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Beskyt pipetter og prøverne mod kontaminering med disse filtrerede pipettespidser.
Beskyt pipetter og prøverne mod kontaminering med Thermo Scientific™ Finntip™ filtrerede pipettespidser. Disse sterile engangspipettespidser holder pipetterne rene og er perfekte til PCR-amplifikation og til pipettering af radioaktive, infektiøse og aerosolholdige prøver. Fås i stativer med et bredt volumenområde på 0,2μl-10 ml.
Funktioner:
  • Inert og ikke-forseglende polyethylenfilter
  • Spidserne leveres vakuumforseglede i bestrålingssteriliserede stativer med hængslede spidserne
  • Må ikke autoklaveres
  • Certificeret til at være fri for DNA, DNase, RNase og endotoksin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Finntip-filter 1000μ l, steril
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Længde (metrisk) 7,1 cm
Format Stativ
Farvekode Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje Finntip-filtreret
Egnet til formålet Steril& PCR-klar