Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon Pipette Tips
Volumen (metrisk):
10 μl
250 μl
1000 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
Perform PCR and other purity demanding applications with Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon Pipette Tips, certified free from endotoxin, DNA, DNase and RNase.
Features:
- Individually packed
- Three models in volume range 0.2-1000 μL
- Presterilized with gamma radiation
- Includes certificate of quality
Recommended for: PCR applications, molecular biology
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Finntip BioCon 10, Non-Filtered, Sterile, |
| Volumen (metrisk) | 10 μl |
| Filtreret | Non-filtered |
| Sterilitet | Sterile |
| Model- | Finntip BioCon 10 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific FinnTip BioCon 10 |
| Produktlinje | FinnTip Biocon |