Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon Pipette Tips
Perform PCR and other purity demanding applications with these biocon pipette tips, certified free from endotoxin, DNA, DNase and RNase.
Brand:  Thermo Scientific™ 94053100
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10115582
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Perform PCR and other purity demanding applications with Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon Pipette Tips, certified free from endotoxin, DNA, DNase and RNase.
Features:
  • Individually packed
  • Three models in volume range 0.2-1000 μL
  • Presterilized with gamma radiation
  • Includes certificate of quality
Recommended for: PCR applications, molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Finntip BioCon 10, Non-Filtered, Sterile,
Non-filtered
Finntip BioCon 10
Thermo Scientific FinnTip BioCon 10
10 μL
Sterile
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
FinnTip Biocon
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer21075B0 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato27/07/2023 Katalognummer94053100
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon Pipette Tips > 0.2 to 10 μL