Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Steppipetteadaptere til 25 og 50 ml spidser
Artikelnummer. 10606111
Skift visning
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
10606111 Steril Pakke med 5
10665911 Ikke-steril Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606111 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9420310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    868.00 DKK
    828.19 DKK / Pakke med 5
    Spare 39.81 DKK
    4% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kombiner disse Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepperpipetteadaptere til 25 og 50 ml spidser med din pipette.
Kombiner disse Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepperpipetteadaptere til 25 og 50 ml spidser med din pipette. Vælg steril eller usteril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Til 25 eller 50 ml Finnitip Stepper-spidser
Til brug med FinnTip stepperspids (25, 50 ml)