Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520840
Produkttype:
Hyldebøjle
Karrusel Stand Adapter
Karruselstativ med låg
Karruselstativadapter
Pipette stativ
Holder:
1
3
Elektronisk pipette
Manuel pipette
Manuelle pipetter (3)
Manuelle pipetter (6)
Manuelle pipetter (6) eller elektroniske pipetter (3)
Multi-kanal manuel pipette
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 11455748
Brand: Thermo Scientific™ 9420400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giv sikker og bekvem opbevaring af manuelle og elektroniske pipetter ved hjælp af disse stativer, med muligheder for enkeltstativ, F-stativ, multistander, multikanal og karrusel.
Giv sikker og bekvem opbevaring til manuelle og elektroniske pipetter Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står. Tilgængelige muligheder inkluderer muligheder for enkeltstativ, F-stativ, multistander, multikanal og karrusel.
Finnpipette F-stativ
  • Plads til seks pipetter
  • Robust tværstangsstruktur med slids til hver pipette for sikker opbevaring
  • Velegnet til både enkeltkanals- og multikanalmodeller
Finnpipette Multikanal stativ
  • Stativ i flere positioner
  • Kan indeholde enhver multikanal Finnpipette
  • Pipetten kan opbevares i opretstående eller vandret position
  • Lille fodaftryk
Finnpipette Karrusel stativ
  • Roterende, bærbar
  • Gennemsigtigt låg beskytter pipetter mod forurening
  • Leveres med tre adaptere til elektronisk Finnpipette Novus pipetter og fem adaptere til manuel Finnpipette pipetter
Finnpipette Novus Stå
  • Til bekvem opbevaring af elektronisk Finnpipette Novus pipette
  • Kan rumme både enkelt- og multikanal Finnpipette Novus modeller med lethed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pipette stativ
Oversigt F-stativ, lineær stativ, hvid
Farve Hvid
Holder Manuelle pipetter (6)
Stillinger 6