Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Produkttype:
Hyldebøjle
Karrusel Stand Adapter
Karruselstativ med låg
Karruselstativadapter
Pipette stativ
Holder:
1
3
Elektronisk pipette
Manuel pipette
Manuelle pipetter (3)
Manuelle pipetter (6)
Manuelle pipetter (6) eller elektroniske pipetter (3)
Multi-kanal manuel pipette
Beskrivelse
Giv sikker og bekvem opbevaring til manuelle og elektroniske pipetter Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står. Tilgængelige muligheder inkluderer muligheder for enkeltstativ, F-stativ, multistander, multikanal og karrusel.
Finnpipette F-Stand
- Accommodates six pipettes
- Sturdy crossbar structure with slot for each pipette for secure storage
- Suitable for both single channel and multichannel models
Finnpipette Multichannel Stand
- Multi-position stand
- Can hold any multichannel Finnpipette
- Pipette can be stored in upright or horizontal position
- Small footprint
Finnpipette Carousel Stand
- Rotating, portable
- Transparent lid protects pipettes from contamination
- Shipped with three adapters for electronic Finnpipette Novus pipettes and five adapters for manual Finnpipette pipettes
Finnpipette Novus Stand
- For convenient storage of electronic Finnpipette Novus pipette
- Accommodates both single and multichannel Finnpipette Novus models with ease
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Multichannel Manual Pipette |
| Type | Multiposition Pipette Stand |