Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står
Produkttype:
Hyldebøjle
Karrusel Stand Adapter
Karruselstativ med låg
Karruselstativadapter
Pipette stativ
Holder:
1
3
Elektronisk pipette
Manuel pipette
Manuelle pipetter (3)
Manuelle pipetter (6)
Manuelle pipetter (6) eller elektroniske pipetter (3)
Multi-kanal manuel pipette
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
Giv sikker og bekvem opbevaring til manuelle og elektroniske pipetter Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står. Tilgængelige muligheder inkluderer muligheder for enkeltstativ, F-stativ, multistander, multikanal og karrusel.
Finnpipette F-stativ
- Plads til seks pipetter
- Robust tværstangsstruktur med slids til hver pipette for sikker opbevaring
- Velegnet til både enkeltkanals- og multikanalmodeller
Finnpipette Multikanal stativ
- Stativ i flere positioner
- Kan indeholde enhver multikanal Finnpipette
- Pipetten kan opbevares i opretstående eller vandret position
- Lille fodaftryk
Finnpipette Karrusel stativ
- Roterende, bærbar
- Gennemsigtigt låg beskytter pipetter mod forurening
- Leveres med tre adaptere til elektronisk Finnpipette Novus pipetter og fem adaptere til manuel Finnpipette pipetter
Finnpipette Novus Stå
- Til bekvem opbevaring af elektronisk Finnpipette Novus pipette
- Kan rumme både enkelt- og multikanal Finnpipette Novus modeller med lethed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pipette stativ |
| Oversigt | Flerkanals enkelt pipettestativ |
| Holder | Multi-kanal manuel pipette |
| Stillinger | 1 |