Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står
Artikelnummer. 10319080
Skift visning
Produkttype:
Hyldebøjle
Karrusel Stand Adapter
Karruselstativ med låg
Karruselstativadapter
Multiposition pipettestativ
Pipette stativ
Holder:
1
3
Elektronisk pipette
Manuel pipette
Manuelle pipetter (3)
Manuelle pipetter (6)
Manuelle pipetter (6) eller elektroniske pipetter (3)
Multi-kanal manuel pipette
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Holder Pakningsstørrelse
10319080 Pipette stativ Manuelle pipetter (6) Hver
11455748 Pipette stativ Manuelle pipetter (6) Hver
12396512 Multiposition pipettestativ - Hver
11769855 Hyldebøjle Manuel pipette Hver
11478419 Karrusel Stand Adapter 3 1 sæt
11488419 Karruselstativadapter 1 Hver
11418419 Pipette stativ Manuelle pipetter (3) Hver
11716135 Karruselstativ med låg Manuelle pipetter (6) eller elektroniske pipetter (3) Hver
11726924 Pipette stativ Elektronisk pipette Hver
11817391 Pipette stativ Multi-kanal manuel pipette Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10319080 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9420290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 DKK
    831.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 683.35 DKK
    45% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Giv sikker og bekvem opbevaring af manuelle og elektroniske pipetter ved hjælp af disse stativer, med muligheder for enkeltstativ, F-stativ, multistander, multikanal og karrusel.
Giv sikker og bekvem opbevaring til manuelle og elektroniske pipetter Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står. Tilgængelige muligheder inkluderer muligheder for enkeltstativ, F-stativ, multistander, multikanal og karrusel.
Finnpipette F-stativ
  • Plads til seks pipetter
  • Robust tværstangsstruktur med slids til hver pipette for sikker opbevaring
  • Velegnet til både enkeltkanals- og multikanalmodeller
Finnpipette Multikanal stativ
  • Stativ i flere positioner
  • Kan indeholde enhver multikanal Finnpipette
  • Pipetten kan opbevares i opretstående eller vandret position
  • Lille fodaftryk
Finnpipette Karrusel stativ
  • Roterende, bærbar
  • Gennemsigtigt låg beskytter pipetter mod forurening
  • Leveres med tre adaptere til elektronisk Finnpipette Novus pipetter og fem adaptere til manuel Finnpipette pipetter
Finnpipette Novus Stå
  • Til bekvem opbevaring af elektronisk Finnpipette Novus pipette
  • Kan rumme både enkelt- og multikanal Finnpipette Novus modeller med lethed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Holder Manuelle pipetter (6)
Stillinger 6
Produkttype Pipette stativ