Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniske enkeltkanalspipetter
Beskrivelse
Opnå forbedret ergonomi og præstation i standardpipettering med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniske enkeltkanalpipetter. Brugergrænsefladen viser alle pipetteringshandlinger, og pegefingerudløserpipetteringshandlingen forhindrer almindelige gentagne belastningsskader (RSI). Enkelhed, komfort og funktionalitet – Novus bliver din nye bedste ven i laboratoriet.
Funktioner
- Letlæselig og intuitiv menunavigation
- Muligheder for flersproget brugergrænseflade
- 10 pipetteringsfunktioner inkluderer fremad, tilbage, fortynding, stepping-pipettering, blanding, sekventiel stepping og meget mere
- 9 aspirations-/dispenseringshastigheder
- Gem op til 9 programmer med dine mest almindelige protokoller
- En baggrundsbelyst skærm i fuld størrelse eliminerer omgivende lysrefleksioner og forbedrer kontrasten under dårlige lysforhold
- Bredt volumenområde på 0,5-10.000 μL og farvekodning for nem genkendelse
- Hurtig laboratoriekalibrering for nøjagtighed og præcision
- Fuldt autoklaverbar spidskegle sikrer sterilitet og forhindrer krydskontaminering
- Batteri med lang levetid tillader ca. 4000 pipetteringer; kan genoplades på cirka en time
Ergonomisk design
- Ekstremt let konstruktion
- Hurtig pipettering — pegefingeren kontrollerer dispensering med blot et blødt tryk på en knap
- 120°justerbar fingerstøtte for balance og komfort
- Blød udskyderspids minimerer belastning af tommelfingeren; kan betjenes med begge hænder
Kompatibel med:
Ideel til brug med Thermo Scientific Finntip™ Flex eller Finntip pipettespidser.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 3,0 % til 0,6± |
| Kompatible tips | Fintip: 5 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grøn |
| Til brug med | FinnTip™: 5 ml |
| Model- | Novus |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | FinnPipette™ Novus |
| Programmerbarhed | Ja |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |