Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniske enkeltkanalspipetter
Artikelnummer. 11776914
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Pink (Pink)
Rød
Turkis
Kompatible tips:
Finntip: 10, Flex 10, 20 Micro, 50 Micro
Finntip: 1000, 1000 Forlænget, Flex 1000
Finntip: 10mL, Flex 10mL Forlænget
Finntip: 250 universal, 200 forlænget
Finntip: 300, Flex 300
Finntip: 50
Finntip: Flex 200, 250 Universal, 200 Forlænget
Fintip: 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Kompatible tips Pakningsstørrelse
11776914 30 til 300 μL Orange Finntip: 300, Flex 300 Hver
11736914 1 til 10μL Pink (Pink) Finntip: 10, Flex 10, 20 Micro, 50 Micro Hver
11770715 1 til 10μL Gul Finntip: Flex 200, 250 Universal, 200 Forlænget Hver
11746914 5 til 50 μL Turkis Finntip: 50 Hver
11756914 5 til 50 μL Gul Finntip: 250 universal, 200 forlænget Hver
11766914 10 til 100μL Gul Finntip: Flex 200, 250 Universal, 200 Forlænget Hver
11786914 100 til 1000 μL Blå Finntip: 1000, 1000 Forlænget, Flex 1000 Hver
11796914 0,5 til 5 ml Grøn Fintip: 5 ml Hver
11706924 1 til 10 ml Rød Finntip: 10mL, Flex 10mL Forlænget Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 11776914 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 46200500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6800.00 DKK
    6560.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 239.81 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Oplev øget komfort til de fleste pipetteringsanvendelser med disse brugervenlige elektroniske pipetter.
Opnå forbedret ergonomi og præstation i standardpipettering med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniske enkeltkanalpipetter. Brugergrænsefladen viser alle pipetteringshandlinger, og pegefingerudløserpipetteringshandlingen forhindrer almindelige gentagne belastningsskader (RSI). Enkelhed, komfort og funktionalitet – Novus bliver din nye bedste ven i laboratoriet.
Funktioner
  • Letlæselig og intuitiv menunavigation
  • Muligheder for flersproget brugergrænseflade
  • 10 pipetteringsfunktioner inkluderer fremad, tilbage, fortynding, stepping-pipettering, blanding, sekventiel stepping og meget mere
  • 9 aspirations-/dispenseringshastigheder
  • Gem op til 9 programmer med dine mest almindelige protokoller
  • En baggrundsbelyst skærm i fuld størrelse eliminerer omgivende lysrefleksioner og forbedrer kontrasten under dårlige lysforhold
  • Bredt volumenområde på 0,5-10.000 μL og farvekodning for nem genkendelse
  • Hurtig laboratoriekalibrering for nøjagtighed og præcision
  • Fuldt autoklaverbar spidskegle sikrer sterilitet og forhindrer krydskontaminering
  • Batteri med lang levetid tillader ca. 4000 pipetteringer; kan genoplades på cirka en time
Ergonomisk design
  • Ekstremt let konstruktion
  • Hurtig pipettering — pegefingeren kontrollerer dispensering med blot et blødt tryk på en knap
  • 120°justerbar fingerstøtte for balance og komfort
  • Blød udskyderspids minimerer belastning af tommelfingeren; kan betjenes med begge hænder
Kompatibel med:
Ideel til brug med Thermo Scientific Finntip™ Flex eller Finntip pipettespidser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nøjagtighed 3,0 % til 0,6±
Kompatible tips Finntip: 300, Flex 300
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Til brug med FinnTip™: 300, Flex 300
Model- Novus
Antal kanaler 1
Produktlinje FinnPipette™ Novus
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 30 til 300 μL
Funktionel rækkevidde 15 til 300 μL
Inkrementer 1 μL
Præcision 0,7 til 0,2 %