Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniske enkeltkanalspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11746914
Volumen (metrisk):
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Pink (Pink)
Rød
Turkis
Kompatible tips:
Finntip: 10, Flex 10, 20 Micro, 50 Micro
Finntip: 1000, 1000 Forlænget, Flex 1000
Finntip: 10mL, Flex 10mL Forlænget
Finntip: 250 universal, 200 forlænget
Finntip: 300, Flex 300
Finntip: 50
Finntip: Flex 200, 250 Universal, 200 Forlænget
Fintip: 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11746914
Brand: Thermo Scientific™ 46200200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oplev øget komfort til de fleste pipetteringsanvendelser med disse brugervenlige elektroniske pipetter.
Opnå forbedret ergonomi og præstation i standardpipettering med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniske enkeltkanalpipetter. Brugergrænsefladen viser alle pipetteringshandlinger, og pegefingerudløserpipetteringshandlingen forhindrer almindelige gentagne belastningsskader (RSI). Enkelhed, komfort og funktionalitet – Novus bliver din nye bedste ven i laboratoriet.
Funktioner
  • Letlæselig og intuitiv menunavigation
  • Muligheder for flersproget brugergrænseflade
  • 10 pipetteringsfunktioner inkluderer fremad, tilbage, fortynding, stepping-pipettering, blanding, sekventiel stepping og meget mere
  • 9 aspirations-/dispenseringshastigheder
  • Gem op til 9 programmer med dine mest almindelige protokoller
  • En baggrundsbelyst skærm i fuld størrelse eliminerer omgivende lysrefleksioner og forbedrer kontrasten under dårlige lysforhold
  • Bredt volumenområde på 0,5-10.000 μL og farvekodning for nem genkendelse
  • Hurtig laboratoriekalibrering for nøjagtighed og præcision
  • Fuldt autoklaverbar spidskegle sikrer sterilitet og forhindrer krydskontaminering
  • Batteri med lang levetid tillader ca. 4000 pipetteringer; kan genoplades på cirka en time
Ergonomisk design
  • Ekstremt let konstruktion
  • Hurtig pipettering — pegefingeren kontrollerer dispensering med blot et blødt tryk på en knap
  • 120°justerbar fingerstøtte for balance og komfort
  • Blød udskyderspids minimerer belastning af tommelfingeren; kan betjenes med begge hænder
Kompatibel med:
Ideel til brug med Thermo Scientific Finntip™ Flex eller Finntip pipettespidser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 3,0 % til 0,8±
Kompatible tips Finntip: 50
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Turkis
Til brug med FinnTip™: 50
Model- Finnpipette™ Novus
Antal kanaler 1
Produktlinje FinnPipette™ Novus
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 5 til 50 μL
Funktionel rækkevidde 2,5 til 50 μL
Inkrementer 0,1 μL
Præcision 2,5 til 0,3 %