Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniske enkeltkanalspipetter
Artikelnummer. 11706924
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Pink (Pink)
Rød
Turkis
Kompatible tips:
Finntip: 10, Flex 10, 20 Micro, 50 Micro
Finntip: 1000, 1000 Forlænget, Flex 1000
Finntip: 10mL, Flex 10mL Forlænget
Finntip: 250 universal, 200 forlænget
Finntip: 300, Flex 300
Finntip: 50
Finntip: Flex 200, 250 Universal, 200 Forlænget
Fintip: 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Kompatible tips Pakningsstørrelse
11706924 1 til 10 ml Rød Finntip: 10mL, Flex 10mL Forlænget Hver
11736914 1 til 10μL Pink (Pink) Finntip: 10, Flex 10, 20 Micro, 50 Micro Hver
11770715 1 til 10μL Gul Finntip: Flex 200, 250 Universal, 200 Forlænget Hver
11746914 5 til 50 μL Turkis Finntip: 50 Hver
11756914 5 til 50 μL Gul Finntip: 250 universal, 200 forlænget Hver
11766914 10 til 100μL Gul Finntip: Flex 200, 250 Universal, 200 Forlænget Hver
11776914 30 til 300 μL Orange Finntip: 300, Flex 300 Hver
11786914 100 til 1000 μL Blå Finntip: 1000, 1000 Forlænget, Flex 1000 Hver
11796914 0,5 til 5 ml Grøn Fintip: 5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11706924 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 46200800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6800.00 DKK
    6560.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 239.81 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Oplev øget komfort til de fleste pipetteringsanvendelser med disse brugervenlige elektroniske pipetter.
Opnå forbedret ergonomi og præstation i standardpipettering med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniske enkeltkanalpipetter. Brugergrænsefladen viser alle pipetteringshandlinger, og pegefingerudløserpipetteringshandlingen forhindrer almindelige gentagne belastningsskader (RSI). Enkelhed, komfort og funktionalitet – Novus bliver din nye bedste ven i laboratoriet.
Funktioner
  • Letlæselig og intuitiv menunavigation
  • Muligheder for flersproget brugergrænseflade
  • 10 pipetteringsfunktioner inkluderer fremad, tilbage, fortynding, stepping-pipettering, blanding, sekventiel stepping og meget mere
  • 9 aspirations-/dispenseringshastigheder
  • Gem op til 9 programmer med dine mest almindelige protokoller
  • En baggrundsbelyst skærm i fuld størrelse eliminerer omgivende lysrefleksioner og forbedrer kontrasten under dårlige lysforhold
  • Bredt volumenområde på 0,5-10.000 μL og farvekodning for nem genkendelse
  • Hurtig laboratoriekalibrering for nøjagtighed og præcision
  • Fuldt autoklaverbar spidskegle sikrer sterilitet og forhindrer krydskontaminering
  • Batteri med lang levetid tillader ca. 4000 pipetteringer; kan genoplades på cirka en time
Ergonomisk design
  • Ekstremt let konstruktion
  • Hurtig pipettering — pegefingeren kontrollerer dispensering med blot et blødt tryk på en knap
  • 120°justerbar fingerstøtte for balance og komfort
  • Blød udskyderspids minimerer belastning af tommelfingeren; kan betjenes med begge hænder
Kompatibel med:
Ideel til brug med Thermo Scientific Finntip™ Flex eller Finntip pipettespidser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nøjagtighed 3,0 % til 0,6±
Kompatible tips Finntip: 10mL, Flex 10mL Forlænget
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Til brug med FinnTip™: 10 ml, Flex 10 ml
Model- Novus
Antal kanaler 1
Produktlinje FinnPipette™ Novus
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Funktionel rækkevidde 0,5 til 10 ml
Inkrementer 0.01 mL
Præcision 0,8 til 0,2 %
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.