Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus multikanalpipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4530122
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
100 til 1200μ L
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Antal kanaler:
8
12
16
Farve:
Gul
Orange
Pink (Pink)
Turkis
Turkis knap
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11720715
Brand: Thermo Scientific™ 46300000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremskynd gentagen dispensering med disse lette multikanalpipetter med afbalanceret vægtfordeling for reduceret muskelstress og belastning.
Fremskynd gentagen dispensering i 96- og 384-mikroplader med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus multikanalpipetter. Dette produkt fås i en lang række modeller til almindelige laboratorieopgaver og har et let håndtag og en unik pegefingerbetjening, der muliggør længere arbejdsperioder uden træthed. Enkelhed, komfort og funktionalitet — Novus bliver din nye bedste ven i laboratoriet.
Funktioner:
  • Letlæselig og intuitiv menunavigation
  • Muligheder for flersproget brugergrænseflade
  • 10 pipetteringsfunktioner inkluderer fremad, tilbage, fortynding, stepping-pipettering, blanding, sekventiel stepping og meget mere
    • 9 aspirations-/dispenseringshastigheder
    • Gem op til 9 programmer med dine mest almindelige protokoller
    • 8 multikanalversioner, inklusive 16-kanals til 384-brønds mikropladeanvendelser, med farvekodning efter volumen for nem genkendelse
    • En baggrundsbelyst skærm i fuld størrelse eliminerer omgivende lysrefleksioner og forbedrer kontrasten under dårlige lysforhold
    • Hurtig laboratoriekalibrering for nøjagtighed og præcision
    • Fuldt autoklaverbar spidskegle sikrer sterilitet og forhindrer krydskontaminering
    • Batteri med lang levetid tillader ca. 4000 pipetteringer; kan genoplades på cirka en time
Ergonomisk design
  • Ekstremt let konstruktion
  • Hurtig pipettering — pegefingeren kontrollerer dispensering med blot et blødt tryk på en knap
  • 120°justerbar fingerstøtte for balance og komfort
  • Blød udskyderspids minimerer belastning af tommelfingeren; kan betjenes med begge hænder
Kompatibel med:
Ideel til brug med Thermo Scientific Finntip™ Flex eller Finntip pipettespidser
Inkluderer:
Finnpipette Novus, universal oplader, stempelafmonteringsværktøj, brugsanvisning og kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 12,0 % til 2,4±
Kompatible tips Flex 10, 10, 20 mikro, 50 mikro
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Pink (Pink)
Til brug med Flex 10, 10 mikro, 20 mikro, 50 mikro
Model- FinnPipette™ Novus
Antal kanaler 8
Produktlinje Finnpipette™ Novus
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Steril
Type Multikanalpipette
Volumen (metrisk) 1 til 10μL
Inkrementer 0,1 μL
Præcision 8,0 til 1,6 %