Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus multikanalpipetter
Beskrivelse
Fremskynd gentagen dispensering i 96- og 384-mikroplader med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus multikanalpipetter. Dette produkt fås i en lang række modeller til almindelige laboratorieopgaver og har et let håndtag og en unik pegefingerbetjening, der muliggør længere arbejdsperioder uden træthed. Enkelhed, komfort og funktionalitet — Novus bliver din nye bedste ven i laboratoriet.
Funktioner:
- Letlæselig og intuitiv menunavigation
- Muligheder for flersproget brugergrænseflade
- 10 pipetteringsfunktioner inkluderer fremad, tilbage, fortynding, stepping-pipettering, blanding, sekventiel stepping og meget mere
- 9 aspirations-/dispenseringshastigheder
- Gem op til 9 programmer med dine mest almindelige protokoller
- 8 multikanalversioner, inklusive 16-kanals til 384-brønds mikropladeanvendelser, med farvekodning efter volumen for nem genkendelse
- En baggrundsbelyst skærm i fuld størrelse eliminerer omgivende lysrefleksioner og forbedrer kontrasten under dårlige lysforhold
- Hurtig laboratoriekalibrering for nøjagtighed og præcision
- Fuldt autoklaverbar spidskegle sikrer sterilitet og forhindrer krydskontaminering
- Batteri med lang levetid tillader ca. 4000 pipetteringer; kan genoplades på cirka en time
Ergonomisk design
- Ekstremt let konstruktion
- Hurtig pipettering — pegefingeren kontrollerer dispensering med blot et blødt tryk på en knap
- 120°justerbar fingerstøtte for balance og komfort
- Blød udskyderspids minimerer belastning af tommelfingeren; kan betjenes med begge hænder
Kompatibel med:
Ideel til brug med Thermo Scientific Finntip™ Flex eller Finntip pipettespidser
Inkluderer:
Finnpipette Novus, universal oplader, stempelafmonteringsværktøj, brugsanvisning og kalibreringscertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 3,0 % til 1,0± |
| Kompatible tips | Flex 1200 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Turkis knap |
| Til brug med | Flex 1200 |
| Model- | Novus |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | FinnPipette™ Novus |
| Programmerbarhed | Ja |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |