Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus multikanalpipetter
Artikelnummer. 11716924
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
100 til 1200μ L
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Antal kanaler:
8
12
16
Farve:
Gul
Orange
Pink (Pink)
Turkis
Turkis knap
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Farve Pakningsstørrelse
11716924 5 til 50 μL 16 Turkis Hver
11720715 1 til 10μL 8 Pink (Pink) Hver
11751485 1 til 10μL 12 Pink (Pink) Hver
11750715 5 til 50 μL 8 Gul Hver
11740715 5 til 50 μL 12 Gul Hver
10727084 30 til 300 μL 8 Orange Hver
11730715 30 til 300 μL 12 Orange Hver
11722245 100 til 1200μ L 8 Turkis knap Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11716924 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 46300700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14085.00 DKK
    13840.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 244.69 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Fremskynd gentagen dispensering med disse lette multikanalpipetter med afbalanceret vægtfordeling for reduceret muskelstress og belastning.
Fremskynd gentagen dispensering i 96- og 384-mikroplader med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus multikanalpipetter. Dette produkt fås i en lang række modeller til almindelige laboratorieopgaver og har et let håndtag og en unik pegefingerbetjening, der muliggør længere arbejdsperioder uden træthed. Enkelhed, komfort og funktionalitet — Novus bliver din nye bedste ven i laboratoriet.
Funktioner:
  • Letlæselig og intuitiv menunavigation
  • Muligheder for flersproget brugergrænseflade
  • 10 pipetteringsfunktioner inkluderer fremad, tilbage, fortynding, stepping-pipettering, blanding, sekventiel stepping og meget mere
    • 9 aspirations-/dispenseringshastigheder
    • Gem op til 9 programmer med dine mest almindelige protokoller
    • 8 multikanalversioner, inklusive 16-kanals til 384-brønds mikropladeanvendelser, med farvekodning efter volumen for nem genkendelse
    • En baggrundsbelyst skærm i fuld størrelse eliminerer omgivende lysrefleksioner og forbedrer kontrasten under dårlige lysforhold
    • Hurtig laboratoriekalibrering for nøjagtighed og præcision
    • Fuldt autoklaverbar spidskegle sikrer sterilitet og forhindrer krydskontaminering
    • Batteri med lang levetid tillader ca. 4000 pipetteringer; kan genoplades på cirka en time
Ergonomisk design
  • Ekstremt let konstruktion
  • Hurtig pipettering — pegefingeren kontrollerer dispensering med blot et blødt tryk på en knap
  • 120°justerbar fingerstøtte for balance og komfort
  • Blød udskyderspids minimerer belastning af tommelfingeren; kan betjenes med begge hænder
Kompatibel med:
Ideel til brug med Thermo Scientific Finntip™ Flex eller Finntip pipettespidser
Inkluderer:
Finnpipette Novus, universal oplader, stempelafmonteringsværktøj, brugsanvisning og kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 5,0 % til 1,5±
Kompatible tips 50
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Turkis
Til brug med Thermo Scientific™ FinnTip™ Flex eller FinnTip™ pipettespids
Model- Novus
Antal kanaler 16
Produktlinje Finnpipette™ Novus
Programmerbarhed Ja
Sterilitet Steril
Type Multikanalpipette
Volumen (metrisk) 5 til 50 μL
Inkrementer 0,5μ L
Præcision 2,0 til 0,7 %