Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP Sæt
Artikelnummer. 11869133
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 to 1000 μL
10 til 10.000μ L
10 til 1000μ L
100 til 5000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11869133 100 til 5000μ L Hver
11859133 10 til 1000μ L Hver
11485668 1 to 1000 μL Hver
11495668 10 til 10.000μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11869133 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4700490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10645.00 DKK
    9901.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 743.98 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Få adgang til alt det nødvendige til pipettering i disse altomfattende GLP sæt med ergonomiske og brugervenlige pipettere.
Få adgang til alt det nødvendige til pipettering i disse altomfattende Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP sæt. Sættene dækker det volumenområde, du har brug for, med fire forskellige muligheder at vælge imellem, og inkluderer Finnpipette™ Novus™ pipettere, passende stativer og prøvespidser.
Novus GLP Kit 1 indeholder:
  • Finnpipette Novus 10-100 μL
  • Finnpipette Novus 100-1000 μL
  • To Finnpipette Novus står
  • En stativ af Finntip Flex 200 og Flex 1000
  • Reagent Reservoirs demopakke
  • Finntip Prøvepakke
  • Pipetteringsvejledning
  • Finnpipette Novus brochure
Novus GLP Kit 2 indeholder:
  • Finnpipette Novus 100-1000 μL
  • Finnpipette Novus 0,5-5 ml
  • To Finnpipette Novus står
  • En stativ af Finntip 5ml og Flex 1000
  • Reagent Reservoirs demopakke
  • Finntip Prøvepakke
  • Finnpipette Novus brochure
  • Pipetteringsvejledning
Novus GLP Kit 3 indeholder:
  • Novus pipette, 1-10 μL, mikro
  • Novus pipette, 10-100 μL
  • Novus pipette, 100-1000 μL
  • Tre Finnpipette Novus pipettestativer
  • Et stativ med Flex 10, Flex 200 og Flex 1000
  • Reagent Reservoirs demopakke
  • Finntip Prøvepakke
  • Pipetteringsvejledning
  • Novus brochure
Novus GLP Kit 4 indeholder:
  • Novus pipette, 10-100 μL
  • Novus pipette, 100-1000 μL
  • Novus pipette, 1-10 ml
  • Tre Finnpipette Novus pipettestativer
  • Et stativ Flex 200, Flex 1000 og Finntip 10 ml
  • Reagent Reservoirs demopakke
  • Finntip Prøvepakke
  • Pipetteringsvejledning
  • Novus brochure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farve Diverse
Model- Novus
Antal kanaler 1
Produktlinje FinnPipette™ Novus
Type GLP-sæt
Volumen (metrisk) 100 til 5000μ L
Inkluderer Novus 1000 og 5000μ L enkeltkanalspipetter, to Novus stande, to prøve Finntip stativer
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.