Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP Sæt
Få adgang til alt det nødvendige til pipettering i disse altomfattende GLP sæt med ergonomiske og brugervenlige pipettere.
Brand: Thermo Scientific™ 4700470
8910.92 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28004" for at få din tilbudspris.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
Få adgang til alt det nødvendige til pipettering i disse altomfattende Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP sæt. Sættene dækker det volumenområde, du har brug for, med fire forskellige muligheder at vælge imellem, og inkluderer Finnpipette™ Novus™ pipettere, passende stativer og prøvespidser.
Novus GLP Kit 1 indeholder:
- Finnpipette Novus 10-100 μL
- Finnpipette Novus 100-1000 μL
- To Finnpipette Novus står
- En stativ af Finntip Flex 200 og Flex 1000
- Reagent Reservoirs demopakke
- Finntip Prøvepakke
- Pipetteringsvejledning
- Finnpipette Novus brochure
Novus GLP Kit 2 indeholder:
- Finnpipette Novus 100-1000 μL
- Finnpipette Novus 0,5-5 ml
- To Finnpipette Novus står
- En stativ af Finntip 5ml og Flex 1000
- Reagent Reservoirs demopakke
- Finntip Prøvepakke
- Finnpipette Novus brochure
- Pipetteringsvejledning
Novus GLP Kit 3 indeholder:
- Novus pipette, 1-10 μL, mikro
- Novus pipette, 10-100 μL
- Novus pipette, 100-1000 μL
- Tre Finnpipette Novus pipettestativer
- Et stativ med Flex 10, Flex 200 og Flex 1000
- Reagent Reservoirs demopakke
- Finntip Prøvepakke
- Pipetteringsvejledning
- Novus brochure
Novus GLP Kit 4 indeholder:
- Novus pipette, 10-100 μL
- Novus pipette, 100-1000 μL
- Novus pipette, 1-10 ml
- Tre Finnpipette Novus pipettestativer
- Et stativ Flex 200, Flex 1000 og Finntip 10 ml
- Reagent Reservoirs demopakke
- Finntip Prøvepakke
- Pipetteringsvejledning
- Novus brochure
Tekniske data
| Diverse | |
| 1 | |
| GLP-sæt | |
| Novus 100 og 1000μ L enkeltkanalspipetter, to Novus stande, to prøve Finntip stativer |
| Novus | |
| FinnPipette™ Novus | |
| 10 til 1000μ L |