Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP Sæt
Volumen (metrisk):
1 to 1000 μL
10 til 10.000μ L
10 til 1000μ L
100 til 5000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Få adgang til alt det nødvendige til pipettering i disse altomfattende Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP sæt. Sættene dækker det volumenområde, du har brug for, med fire forskellige muligheder at vælge imellem, og inkluderer Finnpipette™ Novus™ pipettere, passende stativer og prøvespidser.
Novus GLP Kit 1 indeholder:
- Finnpipette Novus 10-100 μL
- Finnpipette Novus 100-1000 μL
- To Finnpipette Novus står
- En stativ af Finntip Flex 200 og Flex 1000
- Reagent Reservoirs demopakke
- Finntip Prøvepakke
- Pipetteringsvejledning
- Finnpipette Novus brochure
Novus GLP Kit 2 indeholder:
- Finnpipette Novus 100-1000 μL
- Finnpipette Novus 0,5-5 ml
- To Finnpipette Novus står
- En stativ af Finntip 5ml og Flex 1000
- Reagent Reservoirs demopakke
- Finntip Prøvepakke
- Finnpipette Novus brochure
- Pipetteringsvejledning
Novus GLP Kit 3 indeholder:
- Novus pipette, 1-10 μL, mikro
- Novus pipette, 10-100 μL
- Novus pipette, 100-1000 μL
- Tre Finnpipette Novus pipettestativer
- Et stativ med Flex 10, Flex 200 og Flex 1000
- Reagent Reservoirs demopakke
- Finntip Prøvepakke
- Pipetteringsvejledning
- Novus brochure
Novus GLP Kit 4 indeholder:
- Novus pipette, 10-100 μL
- Novus pipette, 100-1000 μL
- Novus pipette, 1-10 ml
- Tre Finnpipette Novus pipettestativer
- Et stativ Flex 200, Flex 1000 og Finntip 10 ml
- Reagent Reservoirs demopakke
- Finntip Prøvepakke
- Pipetteringsvejledning
- Novus brochure
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | Finnpipette™ Novus |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Finnpipette™ Novus |
| Type | GLP-sæt |
| Volumen (metrisk) | 10 til 10.000μ L |
| Inkluderer | Novus 100, 1000 og 10.000μ L enkeltkanalspipetter, tre Novus stande, tre prøve Finntip stativer |