Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP Sæt
Descrizione
Få adgang til alt det nødvendige til pipettering i disse altomfattende Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP sæt. Sættene dækker det volumenområde, du har brug for, med fire forskellige muligheder at vælge imellem, og inkluderer Finnpipette™ Novus™ pipettere, passende stativer og prøvespidser.
Novus GLP Kit 1 indeholder:
- Finnpipette Novus 10-100 μL
- Finnpipette Novus 100-1000 μL
- To Finnpipette Novus står
- En stativ af Finntip Flex 200 og Flex 1000
- Reagent Reservoirs demopakke
- Finntip Prøvepakke
- Pipetteringsvejledning
- Finnpipette Novus brochure
Novus GLP Kit 2 indeholder:
- Finnpipette Novus 100-1000 μL
- Finnpipette Novus 0,5-5 ml
- To Finnpipette Novus står
- En stativ af Finntip 5ml og Flex 1000
- Reagent Reservoirs demopakke
- Finntip Prøvepakke
- Finnpipette Novus brochure
- Pipetteringsvejledning
Novus GLP Kit 3 indeholder:
- Novus pipette, 1-10 μL, mikro
- Novus pipette, 10-100 μL
- Novus pipette, 100-1000 μL
- Tre Finnpipette Novus pipettestativer
- Et stativ med Flex 10, Flex 200 og Flex 1000
- Reagent Reservoirs demopakke
- Finntip Prøvepakke
- Pipetteringsvejledning
- Novus brochure
Novus GLP Kit 4 indeholder:
- Novus pipette, 10-100 μL
- Novus pipette, 100-1000 μL
- Novus pipette, 1-10 ml
- Tre Finnpipette Novus pipettestativer
- Et stativ Flex 200, Flex 1000 og Finntip 10 ml
- Reagent Reservoirs demopakke
- Finntip Prøvepakke
- Pipetteringsvejledning
- Novus brochure
Specifica
Specifica
| Model- | Novus |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | FinnPipette™ Novus |
| Type | GLP-sæt |
| Volumen (metrisk) | 1 to 1000 μL |
| Inkluderer | Novus 10 mikro, 100 og 1000μ L enkeltkanalspipetter, tre Novus stande, tre prøve Finntip stativer |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.