Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variabel volumen enkeltkanalspipetter
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variable Volume Single Channel Pipetter er behagelige at bruge og giver ideel funktionalitet i hver dag pipettering. De Finnpipette F3-pipetten har en bred, farvekodet støttende fingerstøtte og ergonomisk håndtagsdesign. Finnpipette F3-pipetter fås i enkelt- og flerkanalsmodeller.
Ergonomisk komfort
- Bred farvekodet støttende fingerstøtte til identifikationsstøtte og ergonomi
- Designet håndtag konturerer blødt formen på din hånd
- Stort Ergovisio-display til volumengenkendelse
Ideel funktion
- Holdbart håndtagsmateriale
- Dobbeltvirkende pipetteringsknap; roterende overdel forhindrer utilsigtet volumenændring
- Avanceret volumengearmekanisme for øget præcision og nøjagtighed
- Super blow-out til effektiv levering af dråber i mikrostørrelse i 50ul-modeller og derunder
Kompatibel med Finntip pipettespidser og andre spidsmodeller
Especificaciones
Especificaciones
| Nøjagtighed | ±1,5 til 0,5 % |
| Kompatible tips | Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Bred 1000 |
| Oversigt | Finnpipette F3 100-1000 μL |
| Farve | Blå |
| Model- | F3 |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Finnpipette™ F3 |
| Type | Variabel volumen pipette |
| Volumen (metrisk) | 100 til 1000 μL |
| Inkrementer | 1μL |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.