Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variabel volumen enkeltkanalspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11875231
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Pink (Pink)
Rød
Turkis knap
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
11875231 20 til 200 μL Gul Hver
11805231 1 til 10μL Pink (Pink) Hver
11815231 1 til 10μL Gul Hver
11825231 2 til 20 μL Turkis knap Hver
11835231 2 til 20 μL Gul Hver
11865231 10 til 100μL Gul Hver
11885231 100 til 1000 μL Blå Hver
11465568 1 til 10 ml Rød Hver
11845231 5 til 50 μL Turkis knap Hver
11855231 5 til 50 μL Gul Hver
11828783 0,5 til 5 ml Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11875231 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4640050
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støt hver dag pipettering i komfort og med ideel funktion ved hjælp af disse manuelle pipetter med variabel volumen.
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variable Volume Single Channel Pipetter er behagelige at bruge og giver ideel funktionalitet i hver dag pipettering. De Finnpipette F3-pipetten har en bred, farvekodet støttende fingerstøtte og ergonomisk håndtagsdesign. Finnpipette F3-pipetter fås i enkelt- og flerkanalsmodeller.
Ergonomisk komfort
  • Bred farvekodet støttende fingerstøtte til identifikationsstøtte og ergonomi
  • Designet håndtag konturerer blødt formen på din hånd
  • Stort Ergovisio-display til volumengenkendelse
Ideel funktion
  • Holdbart håndtagsmateriale
  • Dobbeltvirkende pipetteringsknap; roterende overdel forhindrer utilsigtet volumenændring
  • Avanceret volumengearmekanisme for øget præcision og nøjagtighed
  • Super blow-out til effektiv levering af dråber i mikrostørrelse i 50ul-modeller og derunder
Kompatibel med Finntip pipettespidser og andre spidsmodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±3,0 til 0,6 %
Kompatible tips Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Bred 250
Oversigt Finnpipette F3 20-200 μL
Farve Gul
Model- F3
Antal kanaler 1
Produktlinje Finnpipette™ F3
Type Variabel volumen pipette
Volumen (metrisk) 20 til 200 μL
Inkrementer 0,2 μL
Præcision 1,5 til 0,3 %