Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variabel volumen enkeltkanalspipetter
Volumen (metrisk):
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
Farvekode:
Blå
Grøn
Gul
Pink (Pink)
Rød
Turkis
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variable Volume Single Channel Pipetter er behagelige at bruge og giver ideel funktionalitet i hver dag pipettering. De Finnpipette F3-pipetten har en bred, farvekodet støttende fingerstøtte og ergonomisk håndtagsdesign. Finnpipette F3-pipetter fås i enkelt- og flerkanalsmodeller.
Ergonomisk komfort
- Bred farvekodet støttende fingerstøtte til identifikationsstøtte og ergonomi
- Designet håndtag konturerer blødt formen på din hånd
- Stort Ergovisio-display til volumengenkendelse
Ideel funktion
- Holdbart håndtagsmateriale
- Dobbeltvirkende pipetteringsknap; roterende overdel forhindrer utilsigtet volumenændring
- Avanceret volumengearmekanisme for øget præcision og nøjagtighed
- Super blow-out til effektiv levering af dråber i mikrostørrelse i 50ul-modeller og derunder
Kompatibel med Finntip pipettespidser og andre spidsmodeller
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±2,0 til 0,5 % |
| Kompatible tips | Finntip 10mL, Filter 10mL, Flex 10mL, Flex Filter 10mL Ext. |
| Oversigt | Finnpipette F3 1-10 ml |
| Farve | Rød |
| Model- | F3 |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Finnpipette™ F3 |
| Type | Variabel volumen pipette |
| Volumen (metrisk) | 1 til 10 ml |
| Inkrementer | 0.02mL |
| Vis mere |