Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipetter med variabel volumen
Artikelnummer. 11867351
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
0,5 til 5 ml
0,5 til 5μ L
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
Kompatible tips:
Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Bred 1000
Finntip 10mL, Filter 10mL, Flex 10mL, Flex Filter 10mL Ext.
Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Bred 250
Finntip 5 ml, filter 5 ml
Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Pink (Pink)
Rød
Turkis knap
Inkrementer:
0,002 μL
0,01 μL
0,02 μL
0,1 μL
0,2 μL
1μL
0,01 ml
0,02 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Kompatible tips Farve Inkrementer Pakningsstørrelse
11867351 10 til 100μL Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 Gul 0,2 μL Hver
11877341 0,2 til 2μ L Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 Pink (Pink) 0,002 μL Hver
11817351 0,5 til 5μ L Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 Pink (Pink) 0,01 μL Hver
11827351 1 til 10μL Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 Pink (Pink) 0,02 μL -
11837351 1 til 10μL Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250 Gul 0,02 μL Hver
10413865 2 til 20 μL Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250 Gul 0,02 μL Hver
11877351 20 til 200 μL Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Bred 250 Gul 0,2 μL Hver
11887351 100 til 1000 μL Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Bred 1000 Blå 1μL Hver
11897351 0,5 til 5 ml Finntip 5 ml, filter 5 ml Grøn 0,01 ml Hver
11807361 1 til 10 ml Finntip 10mL, Filter 10mL, Flex 10mL, Flex Filter 10mL Ext. Rød 0,02 ml Hver
11729528 5 til 50 μL Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro Turkis knap 0,1 μL Hver
11739528 5 til 50 μL Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 Gul 0,1 μL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 11867351 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4642070
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Mød udfordringerne ved meget krævende applikationer, hvor robusthed og holdbarhed er afgørende med det slanke, robuste design af disse fuldt autoklaverbare pipetter.
Mød udfordringerne ved meget krævende applikationer, hvor robusthed og holdbarhed er afgørende med det slanke, robuste design af Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipetter med variabel volumen. Disse pipetter med variabel volumen er bygget med hårde PVDF-komponenter, der kan modstå skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys, og de er fuldt autoklaverbare uden at skulle skilles ad. De har et bredt udvalg af eksplicit designede spidser for optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
I årtier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystemer har leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og applikationer verden over.
Finnpipette F2: Bevist pålidelig til langvarig intensiv brug Robust
og holdbar
Finnpipette F2 indeholder hårde PVDF-komponenter, der tåler skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys. Dens robuste design tåler fysisk brug uden skader.
Fuldt autoklaverbar
Dekontaminering af Finnpipette F2 er enkel, da der ikke er behov for at adskille F2 til autoklavering, hvilket minimerer forstyrrelser og nedetid.
Vedligeholdelse er nem.
Tag blot spidskeglen af for effektiv daglig vedligeholdelse eller dekontaminering, når du ikke bruger en autoklave.
Super Blow-out
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50-μ L-modeller og derunder.
Bredt udvalg af Finntip Pipettespidser Finntips er designet
og fremstillet specifikt til Finnpipette modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket The
Finnpipette F2 Pipette sammen med kompatibel Finntip tip er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti Med praktisk
online registrering, og kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250
Oversigt Finnpipette F2
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Antal kanaler 1
Produktlinje Finnpipette™ F2
Type Variabel volumen pipette
Volumen (metrisk) 10 til 100μL
Inkrementer 0,2 μL