Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 multikanalpipetter
Artikelnummer. 10305854
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Antal kanaler:
8
12
16
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Pakningsstørrelse
10305854 5 til 50 μL 12 Hver
11897371 1 til 10μL 8 Hver
11807381 5 til 50 μL 8 Hver
10125483 10 til 100μL 8 Hver
10339263 30 til 300 μL 8 Hver
11847381 1 til 10μL 12 Hver
11867381 10 til 100μL 12 Hver
11877381 30 til 300 μL 12 Hver
11887381 1 til 10μL 16 Hver
10598554 5 til 50 μL 16 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10305854 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4662050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11785.00 DKK
    7309.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 4476.00 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Brug denne multikanalpipette til meget krævende anvendelser, hvor robusthed og holdbarhed er afgørende.
Brug Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 multikanalpipetter til meget krævende anvendelser, hvor robusthed og holdbarhed er afgørende. Med et elegant, robust design er denne pipette bygget med PVDF-komponenter, der tåler skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys. Fuldt autoklaverbar og tilgængelig i 8-, 12- og 16-kanals modeller med et udvalg af volumenområder. I modellerne med lav volumen sikrer superudblæsningsfunktionen nøjagtig dispensering for selv de laveste volumener.
I årtier har Thermo Scientific Finnpipette pipettesystemer leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og anvendelser verden over.
Finnpipette F2: Bevist pålidelig til langvarig intensiv brug
Robust og holdbar
Finnpipette F2 indeholder hårde PVDF-komponenter, som tåler skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys. Dens robuste design tåler fysisk brug uden skader.
Fuldt autoklaverbar
Dekontamineringen af Finnpipette F2 er enkel, da der ikke er behov for at adskille F2 til autoklavering, hvilket minimerer forstyrrelser og nedetid.
Vedligeholdelsen er nem
Tag blot spidskeglen af for effektiv daglig vedligeholdelse eller dekontaminering, når du ikke bruger en autoklave.
Superudblæsning
150 % stigning i luftstrøm for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 μL-modeller og derunder.
Stort udvalg af Finntip-pipettespidser
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette-modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE-mærket
Finnpipette F2-pipetten sammen med kompatible Finntip-spidser er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk onlineregistrering, og kan variere fra land til land
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Forlænget , Filter 100 Forlænget
Oversigt Finnpipette™ F2
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Antal kanaler 12
Produktlinje Finnpipette™ F2
Type Pipette
Volumen (metrisk) 5 til 50 μL
Inkrementer 0,1 μL