Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 multikanalpipetter
Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 multikanalpipetter til meget krævende anvendelser, hvor robusthed og holdbarhed er afgørende. Med et elegant, robust design er denne pipette bygget med PVDF-komponenter, der tåler skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys. Fuldt autoklaverbar og tilgængelig i 8-, 12- og 16-kanals modeller med et udvalg af volumenområder. I modellerne med lav volumen sikrer superudblæsningsfunktionen nøjagtig dispensering for selv de laveste volumener.
I årtier har Thermo Scientific Finnpipette pipettesystemer leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og anvendelser verden over.
Finnpipette F2: Bevist pålidelig til langvarig intensiv brug
Robust og holdbar
Finnpipette F2 indeholder hårde PVDF-komponenter, som tåler skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys. Dens robuste design tåler fysisk brug uden skader.
Fuldt autoklaverbar
Dekontamineringen af Finnpipette F2 er enkel, da der ikke er behov for at adskille F2 til autoklavering, hvilket minimerer forstyrrelser og nedetid.
Vedligeholdelsen er nem
Tag blot spidskeglen af for effektiv daglig vedligeholdelse eller dekontaminering, når du ikke bruger en autoklave.
Superudblæsning
150 % stigning i luftstrøm for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 μL-modeller og derunder.
Stort udvalg af Finntip-pipettespidser
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette-modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE-mærket
Finnpipette F2-pipetten sammen med kompatible Finntip-spidser er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk onlineregistrering, og kan variere fra land til land
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide |
| Oversigt | Finnpipette™ F2 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Finnpipette™ F2 |
| Type | Pipette |
| Volumen (metrisk) | 10 til 100μL |
| Inkrementer | 0,2 μL |