Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Good Laboratory Pipetting (GLP)-sæt
Beskrivelse
Få adgang til alt det nødvendige til pipettering i disse altomfattende sæt. Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP (Good Laboratory Pipetting)-sæt indeholder holdbare, højtydende Finnpipette F2 pipetter, som tilbyder maksimal pålidelighed og komfort. Disse pipetter med variabel volumen er bygget med hårde PVDF-komponenter, der kan modstå skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys, og de er fuldt autoklaverbare uden at skulle skilles ad.
Funktioner:
- Gearmekanisme med AVG-volumen for nøjagtighed og præcision
- Fuldt autoklaverbar for beskyttelse
- Blød spidsudskyder for nem spidsudskydning
- Stort display for bedre synergonomi
- Meget lette pipetteringskræfter
Sæt 1 indeholder:
- Tre Thermo Scientific Finnpipette pipetter fra 1 til 1000 μL:
- Finnpipette F2
- 1-10 μL
- 10-100 μL
- 100-1000 μL
- Flex-spidser: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96
- F-stativ
- God laboratoriepipetteringsvejledning
- Demopakke med reagensbeholdere
Sæt 2 indeholder:
- Fire Thermo Scientific Finnpipette pipetter fra 0,2 til 1000 μL:
- Finnpipette F2
- 0,2-2 μL
- 2-20 μL universal
- 20-200 μL
- 100-1000 μL
- Flex-spidser: 10, 12 x 96; 200, 2 x 96; 1000, 1 x 96
- F-stativ
- God laboratoriepipetteringsvejledning
- Demopakke med reagensbeholdere
Sæt 3 indeholder:
- Tre Thermo Scientific Finnpipette pipetter fra 10 til 10.000 μL:
- Finnpipette F2
- 10-100 μL 100-1000 μL
- 1000-10.000 μL
- Flex-spidser: 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96; FT 10 mL, 1 x 24 F-stativ
- God laboratoriepipetteringsvejledning
- Demopakke med reagensbeholdere
Sæt 4 indeholder:
- Tre Thermo Scientific Finnpipette pipetter fra 20 til 1000 μL:
- Finnpipette F2
- 2-20 μL 20-200 μL
- 100-1000 μL
- Flex-spidser: (2) 200 μL, 10 x 96; 100-1000 μL, 10 x 96
- F-stativ
- God laboratoriepipetteringsvejledning
- Demopakke med reagensbeholdere
Bestillingsoplysninger:
Sættet indeholder prøver af Finntip Flex, som er den mest avancerede traditionelle spids, der tilbyder meget lave fastgørelses- og udstødningskræfter. God laboratoriepipetteringsvejledning indeholder alle oplysninger om pipettering lige fra valg af den rigtige type til detaljerede dekontamineringsoplysninger.
Garanti:
5 år med webregistrering.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Flex-spidser: 200, 1000, FT 10mL |
| Oversigt | Finnpipette F2 GLP-sæt 3: 10-100 μL, 100-1000 μL og 1-10mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Diverse |
| Model- | F2 |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Finnpipette F2 |
| Type | GLP-sæt |
| Volumen (metrisk) | 10 til 10.000μ L |