Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Good Laboratory Pipetting (GLP)-sæt
Artikelnummer. 11845850
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 1000μ L
1 to 1000 μL
10 til 10.000μ L
2 til 1000 μL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11845850 0,2 til 1000μ L Hver
11835850 1 to 1000 μL 1 sæt
11855850 10 til 10.000μ L 1 sæt
11773027 2 til 1000 μL 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11845850 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4700880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11230.04 DKK
    7543.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 3686.88 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Nyd bekvemmeligheden ved at have et udvalg af Finnpipette™ F2 enkeltkanaler pakket sammen, med en række volumener, med kompatible Finntip pipettespidser og et pipettestativ for at understøtte god laboratoriepipettering i dit laboratorium
Få adgang til alt det nødvendige til pipettering i disse altomfattende sæt. Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP (Good Laboratory Pipetting)-sæt indeholder holdbare, højtydende Finnpipette F2 pipetter, som tilbyder maksimal pålidelighed og komfort. Disse pipetter med variabel volumen er bygget med hårde PVDF-komponenter, der kan modstå skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys, og de er fuldt autoklaverbare uden at skulle skilles ad.
Funktioner:
  • Gearmekanisme med AVG-volumen for nøjagtighed og præcision
  • Fuldt autoklaverbar for beskyttelse
  • Blød spidsudskyder for nem spidsudskydning
  • Stort display for bedre synergonomi
  • Meget lette pipetteringskræfter
Sæt 1 indeholder:
  • Tre Thermo Scientific Finnpipette pipetter fra 1 til 1000 μL:
    • Finnpipette F2
    • 1-10 μL
    • 10-100 μL
    • 100-1000 μL
  • Flex-spidser: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96
  • F-stativ
  • God laboratoriepipetteringsvejledning
  • Demopakke med reagensbeholdere
Sæt 2 indeholder:
  • Fire Thermo Scientific Finnpipette pipetter fra 0,2 til 1000 μL:
    • Finnpipette F2
    • 0,2-2 μL
    • 2-20 μL universal
    • 20-200 μL
    • 100-1000 μL
  • Flex-spidser: 10, 12 x 96; 200, 2 x 96; 1000, 1 x 96
  • F-stativ
  • God laboratoriepipetteringsvejledning
  • Demopakke med reagensbeholdere
Sæt 3 indeholder:
  • Tre Thermo Scientific Finnpipette pipetter fra 10 til 10.000 μL:
    • Finnpipette F2
    • 10-100 μL 100-1000 μL
    • 1000-10.000 μL
  • Flex-spidser: 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96; FT 10 mL, 1 x 24 F-stativ
  • God laboratoriepipetteringsvejledning
  • Demopakke med reagensbeholdere
Sæt 4 indeholder:
  • Tre Thermo Scientific Finnpipette pipetter fra 20 til 1000 μL:
    • Finnpipette F2
    • 2-20 μL 20-200 μL
    • 100-1000 μL
  • Flex-spidser: (2) 200μ L, 10 x 96; 100-1000 μL, 10 x 96
  • F-stativ
  • God laboratoriepipetteringsvejledning
  • Demopakke med reagensbeholdere
Bestillingsoplysninger:
Sættet indeholder prøver af Finntip Flex, som er den mest avancerede traditionelle spids, der tilbyder meget lave fastgørelses- og udstødningskræfter. God laboratoriepipetteringsvejledning indeholder alle oplysninger om pipettering lige fra valg af den rigtige type til detaljerede dekontamineringsoplysninger.
Garanti:
5 år med webregistrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Flex-spidser: 10, 200, 1000
Oversigt Finnpipette F2 GLP-sæt 2: 0,2-2 μL mikro, 2-20 μL, 20-200 μL og 100-1000 μL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Model- F2
Produktlinje Finnpipette F2
Type GLP-sæt
Volumen (metrisk) 0,2 til 1000μ L