Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Fixed Volume Single-Channel Pipetter
Description
Bruge Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Fixed Volume Single-Channel Pipetter til meget krævende applikationer, hvor robusthed og holdbarhed er afgørende. Med et slankt, robust design er disse pipetter bygget med hårde PVDF-komponenter, der kan modstå skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys. Fuldt autoklaverbar.
I årtier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystemer har leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og applikationer verden over.
Finnpipette F2: Bevist pålidelig til langvarig intensiv brug
Robust og holdbar
Finnpipette F2 indeholder hårde PVDF-komponenter, der tåler skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys. Dens robuste design tåler fysisk brug uden skader.
Fuldt autoklaverbar
Dekontaminering af Finnpipette F2 er enkel, da der ikke er behov for at adskille F2 til autoklavering, hvilket minimerer forstyrrelser og nedetid.
Vedligeholdelse er let
Tag blot spidskeglen af for effektiv daglig vedligeholdelse eller dekontaminering, når du ikke bruger en autoklave.
Super udblæsning
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 L-μmodeller og derunder.
Bredt udvalg af Finntip Pipette tips
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
De Finnpipette F2 Pipette sammen med kompatibel Finntip tip er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk online registrering, og kan variere fra land til land.
Finnpipette F2: Bevist pålidelig til langvarig intensiv brug
Robust og holdbar
Finnpipette F2 indeholder hårde PVDF-komponenter, der tåler skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys. Dens robuste design tåler fysisk brug uden skader.
Fuldt autoklaverbar
Dekontaminering af Finnpipette F2 er enkel, da der ikke er behov for at adskille F2 til autoklavering, hvilket minimerer forstyrrelser og nedetid.
Vedligeholdelse er let
Tag blot spidskeglen af for effektiv daglig vedligeholdelse eller dekontaminering, når du ikke bruger en autoklave.
Super udblæsning
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 L-μmodeller og derunder.
Bredt udvalg af Finntip Pipette tips
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
De Finnpipette F2 Pipette sammen med kompatibel Finntip tip er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk online registrering, og kan variere fra land til land.
Specifications
Specifications
| Kompatible tips | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide |
| Oversigt | FinnpipetteTM F2 fast volumen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PVDF |
| Antal kanaler | 1 |
| Type | Pipette med fast volumen |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |