Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Fixed Volume Single-Channel Pipetter
Artikelnummer. 10396764
Skift visning
Volumen (metrisk):
1μ L
10μ l
10.000μ L
100μ l
1000 μL
20μ l
200μ l
2000μ L
250μ L
3000μ L
5μ L
50μ l
5000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10396764 1000 μL Hver
11817361 1μ L Hver
11827361 5μ L Hver
11837361 10μ l Hver
11807371 50μ l Hver
11817371 100μ l Hver
11827371 250μ L Hver
11857371 2000μ L Hver
11867371 3000μ L Hver
11877371 5000μ L Hver
11887371 10.000μ L Hver
12356552 20μ l Hver
11705068 200μ l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10396764 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4652080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 DKK
    1379.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 250.77 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Brug disse enkeltkanalspipetter med fast volumen til meget krævende applikationer, hvor robusthed og holdbarhed er afgørende.
Bruge Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Fixed Volume Single-Channel Pipetter til meget krævende applikationer, hvor robusthed og holdbarhed er afgørende. Med et slankt, robust design er disse pipetter bygget med hårde PVDF-komponenter, der kan modstå skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys. Fuldt autoklaverbar.
I årtier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystemer har leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og applikationer verden over.
Finnpipette F2: Bevist pålidelig til langvarig intensiv brug
Robust og holdbar
Finnpipette F2 indeholder hårde PVDF-komponenter, der tåler skrappe kemikalier og de skadelige virkninger af UV-lys. Dens robuste design tåler fysisk brug uden skader.
Fuldt autoklaverbar
Dekontaminering af Finnpipette F2 er enkel, da der ikke er behov for at adskille F2 til autoklavering, hvilket minimerer forstyrrelser og nedetid.
Vedligeholdelse er let
Tag blot spidskeglen af for effektiv daglig vedligeholdelse eller dekontaminering, når du ikke bruger en autoklave.
Super udblæsning
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 L-μmodeller og derunder.
Bredt udvalg af Finntip Pipette tips
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
De Finnpipette F2 Pipette sammen med kompatibel Finntip tip er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk online registrering, og kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fremstillet under et certificeret ISO kvalitetsstyringssystem (ISO 9001:2015)
Kompatible tips Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Bred 1000
Oversigt FinnpipetteTM F2 fast volumen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PVDF
Antal kanaler 1
Type Pipette med fast volumen
Volumen (metrisk) 1000 μL