Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetter med variabel volumen
Artikelnummer. 15581885
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
0,5 til 5 ml
0,5 til 5μ L
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Pink (Pink)
Rød
Turkis knap
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
15581885 2 til 20 μL Gul Hver
15531885 0,2 til 2μ L Pink (Pink) Hver
15541885 0,5 til 5μ L Pink (Pink) Hver
15551885 1 til 10μL Pink (Pink) Hver
15561885 1 til 10μL Gul Hver
15571885 2 til 20 μL Turkis knap Hver
15591885 10 til 100μL Gul Hver
15501895 20 til 200 μL Gul Hver
15511895 30 til 300 μL Orange Hver
15521895 100 til 1000 μL Blå Hver
15531895 0,5 til 5 ml Grøn Hver
15541895 1 til 10 ml Rød Hver
15551895 5 til 50 μL Turkis knap Hver
15561895 5 til 50 μL Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15581885 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4641060N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3285.00 DKK
    2775.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 509.46 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Maksimer brugerkomforten og reducer belastningen med F1-systemet, som leverer ydeevne med præcision, alt sammen i et letvægtsdesign. Det er det ideelle system til anvendelser, der bruger dyre reagenser og værdifulde prøver.
Nyd den forbedrede lydstyrkejustering på Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Variable Volume Pipettes, som nu er lydløse og ubesværet med tekstureret justeringsknap for en fastere fornemmelse, når du indstiller lydstyrken. Den justerbare fingerstøtte og det lette design maksimerer komforten uden at ofre ydeevnen
I årtier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystemer har leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og applikationer verden over.
Finnpipette F1: Alt hvad du ønsker i din hverdag, go-to pipette
Ergonomisk i berøring
Letvægtshåndtagsdesign kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udkastningskræfter hjælper med at reducere risikoen for RSI
Lydløs, ubesværet volumenjustering
Nyd den nye lydløse og lettere lydstyrkejusteringsmekanisme med over 50 % lavere kræfter sammenlignet med tidligere modeller.
Sikker lydstyrkelås
Den sikre lydstyrkeindstilling forhindrer uønsket volumendrift under drift. Løft blot stemplet op for at indstille lydstyrken og tryk ned for at låse på plads med minimal indsats.
Justerbar komfort
De 120° justerbar fingerstøtte– for både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Super udblæsning
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 l μmodeller og derunder.
Bredt udvalg af Finntip Pipette tips
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
De Finnpipette F1 Pipette sammen med kompatibel Finntip tip er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk online registrering, og kan variere fra land til land.
Lær mere om det komplette Finnpipette familie>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
Farve Gul
Model- Finnpipette F1
Antal kanaler 1
Type Variabel volumen pipette
Volumen (metrisk) 2 til 20 μL
Inkrementer 0,02 μL