Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 multikanalpipetter
Artikelnummer. 15571925
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Antal kanaler:
8
12
16
Farve:
Gul
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Turkis
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Farve Pakningsstørrelse
15571925 5 til 50 μL 8 Gul Hver
15561925 1 til 10μL 8 Pink (Pink) Hver
15581925 10 til 100μL 8 Gul Hver
15591925 30 til 300 μL 8 Orange Hver
15501935 1 til 10μL 12 Pink (Pink) Hver
15511935 5 til 50 μL 12 Gul Hver
15521935 10 til 100μL 12 Gul Hver
15531935 30 til 300 μL 12 Orange Hver
15541935 1 til 10μL 16 Lilla Hver
15551935 5 til 50 μL 16 Turkis Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15571925 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4661010N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8730.00 DKK
    6412.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 2317.81 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Læg i indkøbskurv
Få optimal præstation og ergonomisk komfort fra disse F1 multikanalpipetter. Fås i 8-, 12- eller 16-kanals modeller; vælg mellem et stort udvalg af Finntip-pipettespidser for at få optimale resultater.
Få optimal præstation og ergonomi fra Finnpipette™ F1-systemet, som leverer præstation med præcision, alt sammen i et letvægtsdesign, der maksimerer brugerkomforten og reducerer belastningen. Det er det ideelle system til anvendelser, der bruger dyre reagenser og værdifulde prøver.
I årtier har Thermo Scientific Finnpipette pipettesystemer leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og anvendelser verden over.
Finnpipette F1: Alt hvad du ønsker i din go-to-pipette til hverdagsbrug
Ergonomisk berøring
Let håndtagsdesign kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udskydningskræfter hjælper med at reducere risikoen for RSI
Lydløs, ubesværet volumenjustering
Nyd den nye lydløse og lettere volumenjusteringsmekanisme med over 50 % lavere kræfter sammenlignet med tidligere modeller.
Sikker volumenlås
Den sikre volumenindstilling forhindrer uønskede volumenændringer under drift. Løft blot stemplet op for at indstille volumenen og tryk ned for at låse den på plads med minimal indsats.
Justerbar komfort
Den 120°justerbare fingerstøtte– til både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Superudblæsning
150 % stigning i luftstrømmen for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 μL modeller og derunder.
Stort udvalg af Finntip-pipettespidser
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette-modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
Finnpipette F1-pipetten sammen med kompatible Finntip-spidser er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk onlineregistrering og kan variere fra land til land.
Lær mere om hele Finnpipette-familien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Forlænget , Filter 100 Forlænget
Oversigt Finnpipette F1
Farve Gul
Antal kanaler 8
Volumen (metrisk) 5 til 50 μL
Inkrementer 0,1 μL