Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 multikanalpipetter
Beskrivelse
Få optimal præstation og ergonomi fra Finnpipette™ F1-systemet, som leverer præstation med præcision, alt sammen i et letvægtsdesign, der maksimerer brugerkomforten og reducerer belastningen. Det er det ideelle system til anvendelser, der bruger dyre reagenser og værdifulde prøver.
I årtier har Thermo Scientific Finnpipette pipettesystemer leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og anvendelser verden over.
Finnpipette F1: Alt hvad du ønsker i din go-to-pipette til hverdagsbrug
Ergonomisk berøring
Let håndtagsdesign kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udskydningskræfter hjælper med at reducere risikoen for RSI
Lydløs, ubesværet volumenjustering
Nyd den nye lydløse og lettere volumenjusteringsmekanisme med over 50 % lavere kræfter sammenlignet med tidligere modeller.
Sikker volumenlås
Den sikre volumenindstilling forhindrer uønskede volumenændringer under drift. Løft blot stemplet op for at indstille volumenen og tryk ned for at låse den på plads med minimal indsats.
Justerbar komfort
Den 120°justerbare fingerstøtte– til både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Superudblæsning
150 % stigning i luftstrømmen for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 μL modeller og derunder.
Stort udvalg af Finntip-pipettespidser
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette-modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
Finnpipette F1-pipetten sammen med kompatible Finntip-spidser er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk onlineregistrering og kan variere fra land til land.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Finntip 300, Filter 300, Flex 300, Flex Filter 300 |
| Oversigt | Finnpipette F1 |
| Farve | Orange |
| Antal kanaler | 12 |
| Volumen (metrisk) | 30 til 300 μL |
| Inkrementer | 1μL |