Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 multikanalpipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15521935
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Antal kanaler:
8
12
16
Farvekode:
Gul
Ja
Lilla
Pink (Pink)
Turkis
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15521935
Brand: Thermo Scientific™ 4661060N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimal præstation og ergonomisk komfort fra disse F1 multikanalpipetter. Fås i 8-, 12- eller 16-kanals modeller; vælg mellem et stort udvalg af Finntip-pipettespidser for at få optimale resultater.
Få optimal præstation og ergonomi fra Finnpipette™ F1-systemet, som leverer præstation med præcision, alt sammen i et letvægtsdesign, der maksimerer brugerkomforten og reducerer belastningen. Det er det ideelle system til anvendelser, der bruger dyre reagenser og værdifulde prøver.
I årtier har Thermo Scientific Finnpipette pipettesystemer leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og anvendelser verden over.
Finnpipette F1: Alt hvad du ønsker i din go-to-pipette til hverdagsbrug
Ergonomisk berøring
Let håndtagsdesign kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udskydningskræfter hjælper med at reducere risikoen for RSI
Lydløs, ubesværet volumenjustering
Nyd den nye lydløse og lettere volumenjusteringsmekanisme med over 50 % lavere kræfter sammenlignet med tidligere modeller.
Sikker volumenlås
Den sikre volumenindstilling forhindrer uønskede volumenændringer under drift. Løft blot stemplet op for at indstille volumenen og tryk ned for at låse den på plads med minimal indsats.
Justerbar komfort
Den 120°justerbare fingerstøtte– til både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Superudblæsning
150 % stigning i luftstrømmen for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 μL modeller og derunder.
Stort udvalg af Finntip-pipettespidser
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette-modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
Finnpipette F1-pipetten sammen med kompatible Finntip-spidser er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk onlineregistrering og kan variere fra land til land.
Lær mere om hele Finnpipette-familien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide
Oversigt Finnpipette F1
Farve Gul
Antal kanaler 12
Volumen (metrisk) 10 til 100μL
Inkrementer 0,2 μL
Farvekode Gul