Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Good Laboratory Pipetting (GLP)-sæt
Artikelnummer. p-6838019
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 1000μ L
1 to 1000 μL
10 til 10.000μ L
2 til 1000 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15541945 1 to 1000 μL Hver
15551945 0,2 til 1000μ L Hver
15561945 10 til 10.000μ L Hver
15571945 2 til 1000 μL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15541945 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4700850N
Læg i indkøbskurv
Nyd bekvemmeligheden ved at have et udvalg af Finnpipette™ F1 enkeltkanaler pakket sammen, med en række volumener, med kompatible Finntip pipettespidser og et pipettestativ for at understøtte god laboratoriepipettering i dit laboratorium
Støt god laboratoriepipettering i dit laboratorium med Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP-sæt, som tilbyder en række enkeltkanaler i en række volumener, der er pakket med kompatible Finntips, og et praktisk pipettestativ. Vælg det sæt, der passer til dig, og drag fordel af Finnpipette F1-ydeevnen og det lette design for at maksimere din komfort.
I årtier har Thermo Scientific Finnpipette pipettesystemer leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og anvendelser verden over.
Finnpipette F1: Alt hvad du ønsker i din go-to-pipette til hverdagsbrug
Ergonomisk berøring
Let håndtagsdesign kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udskydningskræfter hjælper med at reducere risikoen for RSI
Lydløs, ubesværet volumenjustering
Nyd den nye lydløse og lettere volumenjusteringsmekanisme med over 50 % lavere kræfter sammenlignet med tidligere modeller.
Sikker volumenlås
Den sikre volumenindstilling forhindrer uønskede volumenændringer under drift. Løft blot stemplet op for at indstille volumenen og tryk ned for at låse den på plads med minimal indsats.
Justerbar komfort
Den 120° justerbare fingerstøtte – til både højre- og venstrehånds førerkomfort – giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Superudblæsning
150 % stigning i luftstrømmen for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 μL modeller og derunder.
Stort udvalg af Finntip-pipettespidser
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette-modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
Finnpipette F1-pipetten sammen med kompatible Finntip-spidser er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk onlineregistrering, og kan variere fra land til land.
Lær mere om hele Finnpipette-familien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Finntip Flex-spidser: 10; 200; 1000
Oversigt Finnpipette F1 GLP-sæt 1: 1-10 μL mikro, 10-100 μL og 100-1000 μL
Antal kanaler 1
Type GLP-sæt
Volumen (metrisk) 1 to 1000 μL