Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Fixed Volume Single Channel Pipetter Artikelnummer.: 15581905
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Fixed Volume Single Channel Pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15581905
250μ L, Hver
Volumen (metrisk):
10μ l
10.000μ L
100μ l
1000 μL
20μ l
200μ l
2000μ L
25μ L
250μ L
3000μ L
50μ l
500 μl
5000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15581905
Brand: Thermo Scientific™ 4651060N
Huge Savings on Liquid Handling Essentials
Brug rabatkode 24081 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Vælg disse pipetter til indstillede protokoller. De leverer en let, glat pipettering og en justerbar fingerstøtte for at maksimere din komfort.
Fantastisk til indstillede protokoller og QA-miljøer, Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 pipetter med fast volumen leverer en let, jævn pipettering og en justerbar fingerstøtte for at maksimere din komfort.
I årtier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystemer har leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og applikationer verden over.
Finnpipette F1: Alt hvad du ønsker i din hverdag, go-to pipette
Ergonomisk i berøring
Letvægtshåndtagsdesign kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udkastningskræfter hjælper med at reducere risikoen for RSI
Justerbar komfort
De 120° justerbar fingerstøtte– for både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Super udblæsning
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 l μmodeller og derunder.
Bredt udvalg af Finntip Pipette tips
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
De Finnpipette F1 Pipette sammen med kompatibel Finntip tip er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk online registrering, og kan variere fra land til land.
Lær mere om det komplette Finnpipette familie>
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Finntip 1000, Filter 1000, Flex 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext
Oversigt Finnpipette F1 Fast volumen
Antal kanaler 1
Type Pipette med fast volumen
Volumen (metrisk) 250μ L
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Fixed Volume Single Channel Pipetter >