Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Fixed Volume Single Channel Pipetter
Beskrivelse
Fantastisk til indstillede protokoller og QA-miljøer, Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 pipetter med fast volumen leverer en let, jævn pipettering og en justerbar fingerstøtte for at maksimere din komfort.
I årtier, Thermo Scientific Finnpipette pipetteringssystemer har leveret uovertruffen produktivitet og ergonomi på tværs af tusindvis af laboratorier og applikationer verden over.
Finnpipette F1: Alt hvad du ønsker i din hverdag, go-to pipette
Ergonomisk i berøring
Letvægtshåndtagsdesign kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udkastningskræfter hjælper med at reducere risikoen for RSI
Justerbar komfort
De 120° justerbar fingerstøtte– for både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Super udblæsning
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 l μmodeller og derunder.
Bredt udvalg af Finntip Pipette tips
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
De Finnpipette F1 Pipette sammen med kompatibel Finntip tip er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk online registrering, og kan variere fra land til land.
Lær mere om det komplette Finnpipette familie>
Finnpipette F1: Alt hvad du ønsker i din hverdag, go-to pipette
Ergonomisk i berøring
Letvægtshåndtagsdesign kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udkastningskræfter hjælper med at reducere risikoen for RSI
Justerbar komfort
De 120° justerbar fingerstøtte– for både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Super udblæsning
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 l μmodeller og derunder.
Bredt udvalg af Finntip Pipette tips
Finntips er designet og fremstillet specifikt til Finnpipette modeller, hvilket muliggør optimal ydeevne, præcision og nøjagtighed.
CE mærket
De Finnpipette F1 Pipette sammen med kompatibel Finntip tip er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
5 års garanti
Med praktisk online registrering, og kan variere fra land til land.
Lær mere om det komplette Finnpipette familie>
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Finntip 5 ml, filter 5 ml |
| Oversigt | Finnpipette F1 Fast volumen |
| Antal kanaler | 1 |
| Type | Pipette med fast volumen |
| Volumen (metrisk) | 5000μ L |