Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4528708
Volumen (metrisk):
0,2 til 1,0 ml
0,4 til 2,0 ml
1,0 til 5,0 ml
10,0 til 60,0 ml
2,0 til 10,0 ml
5,0 til 30,0 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11448409
Brand: Thermo Scientific™ 4421120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Doser væsker fra reagensflasker med dispensere, der tilbyder overlegen kemisk og termisk modstand, og et ergonomisk design, der forhindrer arbejdstræthed.
Doser væsker fra reagensflasker med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensere.
Funktioner:
  • Fremragende kemisk og termisk modstand
  • Fuldt autoklaverbar†
  • Præcis selvlåsende system i lydstyrkeindstillingen
  • Dispenserhovedhætten forhindrer dryp
  • Ergonomisk design forhindrer arbejdstræthed
  • Gevind sugeslange til boblefri sugning
Bemærk:
Begrænsninger omfatter HF, væsker, der angriber Halar , FEP eller Hastelloy suspensioner, fordi faste partikler kan blokere ventilerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Analog flaskedispenser
Certificeringer/compliance Individuelt kalibreringscertifikat med serienummer
Oversigt Område: 0,2-1,0 ml,± 6,0 μL
Kanaler 1
Volumen (metrisk) 0,2 til 1,0 ml
Præcision 2 μL
Bemærk: Må ikke bruges på varmeplader.